Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ AR450 pH/jon/ledningsförmågasmätare med stativ
Produktkod. 31702802 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Produkttyp:
pH/jon/ledningsförmågasmätare
Produktkod. Produkttyp
31702802 pH/jon/ledningsförmågasmätare
1 options
Produktkod. 31702802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20216.72 SEK
    13256.15 SEK / 1 uppsättningar
    Save 6960.57 SEK
    34% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
AR450 är designad för att leverera precis och tillförlitlig elektrokemisk testning accumet och erbjuder förbättrad prestanda i en strömlinjeformad design. Idealiskt för laboratorier som kräver pålitliga mätmöjligheter.
  • Stor 7-tums. högupplöst färgdisplay med kapacitiv pekskärm som kan användas med handskar
  • Kalibrering av pH, jon och ledningsförmåga från en till fem punkter med automatisk buffert-/standardigenkänning
  • Strömlinjeformat, lättmanövrerat användargränssnitt med steg-för-steg-kalibreringsvägledning
  • Lagrar 10 kalibreringsloggar per parameter med datum och tid
  • Lagrar 5 000 dataloggar med datum och tid
  • Exporterar till en skrivare, dator eller USB USB-minne för långsiktig datalagring
  • Inmatar exempel-ID med valfri USB streckkodsläsare, USB tangentbord eller USB mus
  • Rör om prover med mätarstyrd och mätardriven omrörarsond
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (konduktivitet) ±1 % visar >3 μS/cm; ±1 % avläsning ±0,01 μS/cm ≤3 μS/cm
Noggrannhet (jon) ±0,2 mV eller ±0,05 % av avläsningen, beroende på vilket som är högst
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV eller ±0,05 % av avläsningen, beroende på vilket som är högst
Noggrannhet (pH) ±0,002 pH
Noggrannhet (resistivitet) ±1% läsning
Noggrannhet (salthalt) ±1% läsning
Noggrannhet (TDS) ±1% läsning
Kalibreringspunkter 1
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
Datapunkter 500 med datum- och tidsstämpel
Kanaler 2
Visningstyp 7-tum. Högupplöst färggrafik-LCD
IP-betyg IP54
Mätlägen pH, mV, Ion, Koncentration, TDS, Salthalt, Resistivitet, Temperatur
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,010 μS/cm till 3000 mS/cm
Räckvidd (mV) -2000,0 till 2000,0 mV
Område (pH) -2 till 20
Räckvidd (resistivitet) 1,0 Ω till 100,0 MΩ
Räckvidd (salthalt) 1,0 Ω till 100,0 MΩ
Räckvidd (TDS) 0,010 ppm till 500,0 ppt (TDS-faktor 1,00)
Upplösning (ISE) 0,0001 till 19999
Upplösning (pH) ±0,002 pH
Temperaturområde (metriskt) -30,0 till 130,0 °C
Produkttyp pH/jon/ledningsförmågasmätare
Räckvidd (jon) 0,0001 till 19999
Upplösning (konduktivitet) 0,001 μS/cm minimum, automatisk avståndsmätning, upp till 4 siffror
Upplösning (jon) 0,0001 minimum, 1 till 5 siffror
Upplösning (mV) 0.1 mV
Upplösning (resistivitet) 0,1 Ω minimum, automatisk avståndsmätning
Upplösning (salthalt) 0,001 ppt minimum, automatisk intervall
Upplösning (TDS) 0,001 ppm minimum, automatisk avståndsmätning, upp till 4 siffror
Temperaturnoggrannhet ±0,3 °C, ±0,5 °F
Temperaturupplösning 0,1 °C, 0,1 °F
Spänning 100/240 V