Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Basic AB315 pH/mV-mätare för bänk
Produktkod. 17388949 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Typ:
pH/mV-mätare
pH/mV-mätare med prob
Sondtyp:
Gelfylld pH/ATC-elektrod
Påfyllningsbar pH-elektrod
Material:
Epoxikropp
Glaskropp
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Sondtyp Material
17388949 pH/mV-mätare - -
17398949 pH/mV-mätare med prob Gelfylld pH/ATC-elektrod Epoxikropp
17308959 pH/mV-mätare med prob Påfyllningsbar pH-elektrod Glaskropp
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17388949
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6602.77 SEK
    5834.84 SEK / Paket med 1
    Save 767.93 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för daglig pH-testning: accumet™ Basic AB315 mätare för bänk ger nödvändiga funktioner för vanliga pH-mätningar utan komplicerade funktioner till ett budgetvänligt pris.
  • Stor, bakgrundsbelyst display visar samtidigt pH, mV och temperaturavläsningar
  • En- till fem-punkts pH-kalibrering med automatisk buffertigenkänning av fyra pH-buffertuppsättningar
  • En-punkts relativ mV-kalibrering (RmV) för ORP-mätningar
  • En-punkts ATC-temperatursondkalibrering
  • Kalibrering på grund av larm, valbart 1 till 60 timmar, eller avstängd
  • Automatisk eller manuell temperaturkompensering
  • Redo-ikon indikerar stabil mätning
  • Elektrodkonditionsikon indikerar elektrodstatus 500-datauppsättningslagring med tid/datumstämpel
  • Icke-flyktigt mätarminne bevarar inställningar och data i händelse av strömavbrott
  • Mätarfäst stativ underlättar enkel elektrodrörelse in och ut ur prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning pH/mV-mätare med elektrodstativ
Inkluderar Elektrodstativ, strömadapter
Noggrannhet (temperatur) ±0,3 °C (± 0,5 °F)
Noggrannhet (mV) ±0,2 eller± 0,05 %, beroende på vilken som är störst
Noggrannhet (pH) ±0,01
Information om datahantering Tryckt eller CSV-format
Utgångar Port för dator eller skrivare
Mätlägen pH med mV och temperatur, Relativ mV med mV och temperatur
Kalibrering pH, relativ mV, temperatur
Område (pH) -2 till 18
Upplösning (pH) 0.01, 0.1
Kalibreringspunkter (pH) USA: 2, 4,01, 7, 10,01, 12; NIST: 1,68, 4,01, 6,87, 9,18, 12,46; DIN: 1,09, 3,06, 4,65, 6,79, 9,23, 12,75; FSCI: 1, 3, 6, 8, 10, 13
Räckvidd (mV) ±2000 mV
Upplösning (mV) 1 mV, 0.1 RmV
Kalibreringspunkter 1 till 5 (pH), 1 (Relativ mV), 1 (temperatur)
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +105 °C
Temperaturområde (engelska) 23 °F till 221 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Visningstyp 5 tum LCD
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Minne Icke-flyktig
Datapunkter 500
Loggfunktionstyp Automatic (Automatisk), Manual (Manuell)
Ingångar BNC, ATC
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A, utan NIST-spårbart kalibreringscertifikat
IP-betyg IP54
AC-adapter Universell strömadapter
Garanti 3 år
Modell AB315
Räckvidd (Relativ mV) ±2000 mV
Stabilitet Indikatorikoner
Temperaturkompensation Automatic (Automatisk), Manual (Manuell)
Kanaler 1
Typ pH/mV-mätare
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz