Description
- Large, backlit display simultaneous shows pH, mV and temperature readings
- One to five point pH calibration with automatic buffer recognition of four pH buffer sets
- One point relative mV calibration (RmV) for ORP measurements
- One point ATC temperature probe calibration
- Calibration due alarm, selectable 1 to 60 hr., or off
- Automatic or manual temperature compensation
- Ready icon indicates measurement stability
- Electrode condition icon indicates electrode status 500 data set storage with time/date stamp
- Non-volatile meter memory preserves settings and data in event of power loss
- Meter-attached stand facilitates easy electrode movement into and out of samples
Specifications
Specifications
| Beskrivning | pH/mV-mätare med gelfylld pH/ATC-elektrod i epoxihölje med dubbel koppling |
| Inkluderar | pH/ATC-elektrod, elektrodstativ, nätadapter |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,3 °C (± 0,5 °F) |
| Noggrannhet (mV) | ±0,2 eller± 0,05 %, beroende på vilken som är störst |
| Noggrannhet (pH) | ±0,01 |
| Information om datahantering | Tryckt eller CSV-format |
| Utgångar | Port för dator eller skrivare |
| Mätlägen | pH med mV och temperatur, Relativ mV med mV och temperatur |
| Kalibrering | pH, relativ mV, temperatur |
| Område (pH) | -2 till 18 |
| Show More |