Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Basic AB330 Benchtop Laboratory Conductivity Meter
Produktkod. 17318959 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Typ:
Ledningsmätare
Mätare med 2-cells elektrod
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ
17318959 Ledningsmätare
17328959 Mätare med 2-cells elektrod
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17318959
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6559.61 SEK
    5400.92 SEK / Paket med 1
    Save 1158.69 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för daglig konduktivitet, TDS och salthaltstestning av dina rutinmässiga laboratorieprover accumet™ Basic AB330 bänkmätare ger viktiga funktioner som behövs utan komplicerade funktioner till ett budgetvänligt pris.
  • Stor, bakgrundsbelyst display samtidigt visar lednings- och temperaturavläsningar
  • Kalibrering av ledningsförmåga från en till fem punkter med automatisk standardigenkänning av fyra ledningshastighetsstandarder
  • En till fem punkts TDS-kalibrering och en punkts salthaltskalibrering
  • Linjär temperaturkompensation från 0 till 10 %/°C med referenstemperaturer på 15, 20, 25 eller 30 °C
  • En-punkts ATC-temperatursondkalibrering
  • Kalibrering på grund av larm, valbart 1 till 60 timmar, eller avstängd
  • Automatisk eller manuell temperaturkompensering
  • Redo-ikon indikerar stabil mätning
  • 500-datamängdslagring med tids-/datumstämpel
  • Icke-flyktigt mätarminne bevarar inställningar och data i händelse av strömavbrott
  • Mätarfäst stativ underlättar enkel elektrodrörelse in och ut ur prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Ledningsledningsmätare med elektrodstativ
Inkluderar Elektrodstativ, strömadapter
Noggrannhet (konduktivitet) ±1% fullskalig
Utgångar Port för dator eller skrivare
Mätlägen Ledningsförmåga med temperatur, TDS med temperatur, Salthalt med temperatur
Cell konstant 0,1 till 10
Kalibrering Ledningsförmåga, TDS, salthalt, temperatur
Kalibreringspunkter (konduktivitet) 84 μS, 1413 μS, 12,88 mS, 111,8 mS
Kalibreringspunkter 1 till 5 (ledningsförmåga), 1 till 5 (TDS), 1 (salthalt), 1 (temperatur)
Räckvidd (ledningsförmåga) 0 μS till 500 mS
Upplösning (konduktivitet) 0,01, 0,1, 1 μS; 0,01, 0,1 mS
Temperaturkompensation Linjär
Temperaturkoefficient 0 till 10 %/°C
Temperatur (metrisk) referens 15, 20, 25 eller 30 °C
Räckvidd (salthalt) 0 till 80 ppt
Upplösning (salthalt) 0.01, 0.1 ppt
Noggrannhet (salthalt) ±1% fullskalig
Upplösning (TDS) 0.01, 0.1, 1 ppm; 0.01, 0.1 ppt
Noggrannhet (TDS) ±1% fullskalig
TDS-faktorintervall 0,4 till 1
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +105 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Noggrannhet (temperatur) ±0,3 °C (±0,5 °F)
Visningstyp 5 tum LCD
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Minne Icke-flyktig
Datapunkter 500
Information om datahantering Tryckt eller CSV-format
Ingångar Konduktivitet, ATC
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A, utan NIST-spårbart kalibreringscertifikat
IP-betyg IP54
AC-adapter Universell strömadapter
Garanti 3 år
Modell AB330
Stabilitet Indikatorikoner
Dataloggning Automatisk med autoläsning och tidsstyrda läge, manuell med kontinuerligt läge
Typ Ledningsmätare
Spänning 100/240 V
Frekvens 50/60 Hz