Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Grundläggande AB330 bänklaboratorieledningsmätare
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
- Stor, bakgrundsbelyst display visar samtidigt konduktivitet och temperaturavläsningar
- En till fempunkts konduktivitetskalibrering med automatisk standardigenkänning av fyra konduktivitetsstandarder
- En till fem punkts TDS-kalibrering och en punkts salthaltskalibrering
- Linjär temperaturkompensation från 0 till 10 %/° C med referenstemperaturer på 15, 20, 25 eller 30 °C
- En-punkts ATC-temperatursondkalibrering
- Kalibrering på grund av larm, valbart 1 till 60 timmar, eller avstängd
- Automatisk eller manuell temperaturkompensering
- Redo-ikon indikerar stabil mätning
- 500 datamängdslagring med tid/datumstämpel
- Icke-flyktigt mätarminne bevarar inställningar och data i händelse av strömavbrott
- Mätarfäst stativ underlättar enkel elektrodrörelse in och ut ur prover
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Konduktivitetsmätare med 2-cellselektrod med epoxikropp |
| Inkluderar | Konduktivitet/ATC-sond, elektrodstativ, strömadapter |
| Noggrannhet (konduktivitet) | ±1% full skala |
| Utgångar | Port för dator eller skrivare |
| Mätlägen | Konduktivitet med temperatur, TDS med temperatur, Salthalt med temperatur |
| Cell konstant | 0,1 till 10 |
| Kalibrering | Konduktivitet, TDS, Salinitet, Temperatur |
| Kalibreringspunkter (konduktivitet) | 84μ S, 1413μ S, 12,88 mS, 111,8 mS |
| Kalibreringspunkter | 1 till 5 (ledningsförmåga), 1 till 5 (TDS), 1 (salthalt), 1 (temperatur) |
| Räckvidd (ledningsförmåga) | 0μ S till 500 mS |
| Visa mer |