Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Basic AB330 Benchtop Laboratory Conductivity Meter
Handla allt Fisherbrand ProdukterBeskrivning
- Stor, bakgrundsbelyst display samtidigt visar lednings- och temperaturavläsningar
- Kalibrering av ledningsförmåga från en till fem punkter med automatisk standardigenkänning av fyra ledningshastighetsstandarder
- En till fem punkts TDS-kalibrering och en punkts salthaltskalibrering
- Linjär temperaturkompensation från 0 till 10 %/°C med referenstemperaturer på 15, 20, 25 eller 30 °C
- En-punkts ATC-temperatursondkalibrering
- Kalibrering på grund av larm, valbart 1 till 60 timmar, eller avstängd
- Automatisk eller manuell temperaturkompensering
- Redo-ikon indikerar stabil mätning
- 500-datamängdslagring med tids-/datumstämpel
- Icke-flyktigt mätarminne bevarar inställningar och data i händelse av strömavbrott
- Mätarfäst stativ underlättar enkel elektrodrörelse in och ut ur prover
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Ledningsledningsmätare med elektrodstativ |
| Inkluderar | Elektrodstativ, strömadapter |
| Noggrannhet (konduktivitet) | ±1% fullskalig |
| Utgångar | Port för dator eller skrivare |
| Mätlägen | Ledningsförmåga med temperatur, TDS med temperatur, Salthalt med temperatur |
| Cell konstant | 0,1 till 10 |
| Kalibrering | Ledningsförmåga, TDS, salthalt, temperatur |
| Kalibreringspunkter (konduktivitet) | 84 μS, 1413 μS, 12,88 mS, 111,8 mS |
| Kalibreringspunkter | 1 till 5 (ledningsförmåga), 1 till 5 (TDS), 1 (salthalt), 1 (temperatur) |
| Räckvidd (ledningsförmåga) | 0 μS till 500 mS |
| Visa mer |