Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ FE150 Bänk pH-mätare
Produktkod. 17731739 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Typ:
3-i-1 set
Bio Uppsättning
Standard set
Utbildning Set
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
17731739 Utbildning Set -
17721739 Standard set -
17741739 Bio Uppsättning Varje
17751739 3-i-1 set -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17731739
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5305.00 SEK
    5199.77 SEK / Paket med 1
    Save 105.23 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-12-2026
Tillhandahåller de väsentliga funktionerna som behövs för rutinmässiga pH-mätningar utan komplicerade funktioner och processer till ett budgetvänligt pris.
Designad för rutinmässiga pH-mätningar i labbet med bekvämlighet i åtanke– enkel funktionalitet, lagrade datamängder i ett icke-flyktigt minne och mätarmonterbart elektrodstativ. De accumet FE150 pH-mätare erbjuder effektiv provläsning och inspelning med flexibla displayalternativ för att visa både pH och temperatur eller mV och temperatur samtidigt.
  • En till fem punkters pH-kalibrering
  • Automatisk buffertigenkänning med två pH-buffertuppsättningar
  • Display för pH-lutning och offset
  • Enpunkts mV-kalibrering
  • En-punkts ATC-temperatursondkalibrering
  • Automatisk eller manuell temperaturkompensering
  • Klar-ikon för att indikera mätstabilitet
  • Elektrodkonditionsikon för att indikera status
  • Lagring av 100 datamängder med icke-flyktigt minne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Mätare, temperatursond och stativ
Noggrannhet (temperatur) ±0,3 °C
Noggrannhet (mV) ±0,2± 199,9± 2 bortom± 200
Utgångar Inspelare (± 2000 mV)
Område (pH) 0 till 14
Upplösning (pH) 0.01
Räckvidd (mV) ±1999 mV
Upplösning (mV) 0,1 mV (± 199,9 mV); 1 mV bortom± 200 mV
Kalibreringspunkter USA: pH 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45; NIST: pH 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 100 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Temperaturval Automatisk eller manuell (0 °C till 100 °C)
Kalibrering av temperatursond Offset i steg °om 0,1 C; Offsetintervall:± 5 °C
Minne 100 datamängder
Ingångar BNC, 2,5 mm Phono-kontakt, referensstiftsspets, jord
Typ Utbildning Set
Elektriska krav AC/DC 9 V-adapter (110/220 VAC, 50/60 Hz)