Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ FE150 Bänk pH-mätare
Produktkod. 17741739 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Typ:
3-i-1 set
Bio Uppsättning
Standard set
Utbildning Set
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
17741739 Bio Uppsättning Varje
17721739 Standard set -
17731739 Utbildning Set -
17751739 3-i-1 set -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17741739
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5915.00 SEK
    5324.03 SEK / Paket med 1
    Save 590.97 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillhandahåller de väsentliga funktionerna som behövs för rutinmässiga pH-mätningar utan komplicerade funktioner och processer till ett budgetvänligt pris.
Designad för rutinmässiga pH-mätningar i labbet med bekvämlighet i åtanke– enkel funktionalitet, lagrade datamängder i ett icke-flyktigt minne och mätarmonterbart elektrodstativ. De accumet FE150 pH-mätare erbjuder effektiv provläsning och inspelning med flexibla displayalternativ för att visa både pH och temperatur eller mV och temperatur samtidigt.
  • En till fem punkters pH-kalibrering
  • Automatisk buffertigenkänning med två pH-buffertuppsättningar
  • Display för pH-lutning och offset
  • Enpunkts mV-kalibrering
  • En-punkts ATC-temperatursondkalibrering
  • Automatisk eller manuell temperaturkompensering
  • Klar-ikon för att indikera mätstabilitet
  • Elektrodkonditionsikon för att indikera status
  • Lagring av 100 datamängder med icke-flyktigt minne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inkluderar Mätare, dubbelkopplings pH-elektrod, temperatursond och stativ
Noggrannhet (mV) ±0,2± 199,9± 2 bortom± 200
Utgångar Inspelare (± 2000 mV)
Område (pH) 0 till 14
Upplösning (pH) 0.01
Räckvidd (mV) ±1999 mV
Upplösning (mV) 0,1 mV (± 199,9 mV); 1 mV bortom± 200 mV
Kalibreringspunkter USA: pH 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45; NIST: pH 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 100 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Kalibrering av temperatursond Offset i steg °om 0,1 C; Offsetintervall:± 5 °C
Minne 100 datamängder
Ingångar BNC, 2,5 mm Phono-kontakt, referensstiftsspets, jord
Garanti 3 års metergaranti
Temperaturkompensation Automatisk eller manuell (0 °C till 100 °C)
Typ Bio Uppsättning
Elektriska krav AC/DC 9 V-adapter (110/220 VAC, 50/60 Hz)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.