Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Fyrcellskonduktivitet/ATC-sonder, fyrceller
Produktkod. p-4892089 Handla allt Fisherbrand Produkter
Cell konstant:
1 cm -1
10 cm -1
10 cm-1
Mätområden:
1 till 200 mS/cm
10μ S till 100 mS/cm
Material:
Epoxi
Epoxy
Glas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11560164
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med AR60, AR50, AR20, AB30 bänkskiva och AP65 bärbara mätare
Cellens unika kompakta storlek är densamma som en typisk pH-elektrod som —tillåter användning i standardelektrodhållare.
  • Fyrcellstyp med glas- eller epoxikroppar
  • Inbyggda temperatursensorer och 8-poliga kontakter
  • Cellkonstanter på 0,1, 1,0 eller 10,0 cm -1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cell konstant 10 cm -1
Kontakttyper 8-stift
För användning med (utrustning) Fisher Scientific accumet bänkmodeller XL600, XL500, XL200 och AB200 och äldre modeller XL60, XL50, XL30, XL20, AR60, AR50, AR30, AR20 och AB30
Typ Konduktivitet/ATC-sond
Material Glas
Mätområden 1 till 200 mS/cm
Förvaringsmetod Nedsänkt i avjoniserat vatten
Sond 4 Cellledningsförmåga