Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Gelfyllda blyerts-Tunna pH-kombinationselektroder - Kvicksilverfria
Produktkod. 10207937 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kontakttyper:
BNC/RCA IP67
US Standard/Pin
Material:
Polymer
Polymer/epoxi
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Material Förpackningsstorlek
10207937 BNC/RCA IP67 Polymer Varje
11560094 US Standard/Pin Polymer/epoxi Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10207937
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2245.00 SEK
    1617.47 SEK / Paket med 1
    Save 627.53 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 21-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För enkel mätning av små prover i långa och smala kärl.
Robust och mångsidig
  • Extra lång och tunn: kroppen mäter 7 tum lång (178 mm); bara 0,25 tum. (6 mm) i diameter
  • Robust polymerkonstruktion för handhållen användning
  • Fylld med gelad 4M KCl mättad med AgCl-elektrolyt; behöver aldrig fyllas på
  • Ändkapselförsegling håller membranet fuktigt och klart
  • Porös keramisk enkelkoppling
Snabb och exakt
  • Noggrannhet,± 0,05 pH vid 25 °C (77 °F)
  • Effektivitet,> 95 %
  • Natriumjonfel,<± 0,05 pH vid 25 °C (77 °F)
  • Svarstid, 30 sekunder
  • Vattenprover i klassrummet eller på fältet
  • Överallt är grov hantering och brott är problem, och underhåll är svårt
  • Små prover i långa, smala kärl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Kontakttyper BNC/RCA IP67
Korsning Enkel keramik
Material Polymer
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C till +80 °C
Typ Kombinerad pH-elektrod
Typ av fyllningslösning Gel 4mol/L KCl mättad med AgCl-elektrolyt
För användning med (applikation) För enkel mätning av små prover i långa och smala kärl
För användning med (utrustning) pH-mätare
pH relativ noggrannhet ±0,05
Svarstid 30 sek.
Temperatur (engelska) Drift 23 °F till 176 °F
Temperaturområde (metriskt). -5 °C till +80 °C
Längd (engelska) 7 tum
Längd (metrisk) 178 mm
Diameter (engelska) 0,25 tum
Diameter (metrisk) 6 mm