Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Glaskropp Ag/AgCl referenselektroder - kvicksilverfri
Produktkod. 11530094 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Referenselektrolyt:
13-620-833
SP138-500
SP138-500, SP135-500
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Referenselektrolyt unitSize
11530094 13-620-833 Varje
11543975 SP138-500 Varje
11510104 SP138-500, SP135-500 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11530094
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2190.00 SEK
    1575.21 SEK / Paket med 1
    Save 614.79 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rekommenderas för stabilitet vid högre temperaturer och för användning med starkt basiska prover
Glaskropp för motståndskraft mot många olika lösningar
  • Drifttemperaturområde 0° till +110 C (°32° till 212 °F)
  • 0 till 14 pH-intervall
  • Standard referensstiftskontakt
  • Alla har 8 μl/h. flödeshastighet
Single-Juction Standardmodell
  • Glaskropp i standardstorlek
  • Förfylld med 4M KCl mättad med AgCl
  • Stabil vid högre temperaturer och med starkt basiska prover
Single-Juction sidoarmsmodell
  • Glaskropp i standardstorlek med 1 tum. (25 mm) rörkoppling, praktiskt för procedurer som kräver fjärrfyllning
  • Förfylld med 4M KCl mättad med AgCl
  • Stabil vid högre temperaturer och med starkt basiska prover
Single-Juction Silver/Chloride Titreringsmodell
  • Glaskropp i standardstorlek
  • Förfylld med 1M natriumsulfat för silver- och kloridtitrering
  • Stabil vid högre temperaturer och med starkt basiska prover
Dubbelövergångsmodell
  • Designad för ISE och känsliga pH-mätningar, titrering och ORP-testning
  • Innerkroppen är förfylld med 4M KCl mättad med AgCl
  • Ytterkroppen är packad utan elektrolyt, så du kan välja en kompatibel elektrolyt för dina prover
  • Flödeshastighet, 8 μl/h.
  • US-patent nr 4,390,406
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Stift
Korsning Enkel
Material Glas
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ Ag/AgCl referenselektrod
Elektrod Föreslagna indikeringselektroder: 13-620-122
Typ av fyllningslösning 4mol/L KCl med AgCl
För användning med (applikation) Rekommenderas för stabilitet vid högre temperaturer och för användning med starkt basiska prover
Intern referens Ag/AgCl
Modell Single-Junction High Temperature Ag/AgCl-referens för silver- och kloridtitrering
Referenselektrolyt 13-620-833
Temperatur (engelska) Drift 32°F till 212°F
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
Längd (metrisk) 106 mm
Diameter (metrisk) kropp 12 mm