Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Glaskropp Ag/AgCl referenselektroder - kvicksilverfri
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterDescription
Rekommenderas för stabilitet vid högre temperaturer och för användning med starkt basiska prover
Glaskropp för motståndskraft mot en mängd olika lösningar
- Drifttemperaturområde 0° till +110 °C (32° till 212 °F)
- 0 till 14 pH-intervallet
- Standard referensstiftkontakt
- Alla har 8 μl/timmes flöde
Standardmodellen för enkel-övergång
- Standardstorlek glaskropp
- Förfylld med 4M KCl mättad med AgCl
- Stabil vid högre temperaturer och med starkt basiska prover
- Standardstorlek glaskropp med 1 tum (25 mm) rörmontering, praktisk för procedurer som kräver fjärrfyllning
- Förfylld med 4M KCl mättad med AgCl
- Stabil vid högre temperaturer och med starkt basiska prover
- Standardstorlek glaskropp
- Förfylld med 1M natriumsulfat för silver- och kloridtitrering
- Stabil vid högre temperaturer och med starkt basiska prover
- Designad för ISE- och känsliga pH-mätningar, titrationer och ORP-testning
- Inre kroppen är förfylld med 4M KCl mättad med AgCl
- Ytterkroppen är packad utan elektrolyt, så du kan välja en kompatibel elektrolyt för dina prover
- Flödeshastighet, 8 μl/timme.
- USA:s patent nr 4,390,406
Specifications
Specifications
| Kontakttyper | Stift |
| Korsning | Enkel |
| Material | Glas |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 100 °C |
| Typ | Ag/AgCl referenselektrod |
| Elektrod | Föreslagna indikeringselektroder: 13-620-1, 13-620-295, 13-620-284, 13-620-3, 13-620-186, 13-620-187, 13-620-115 |
| Typ av fyllningslösning | 4mol/L KCl med AgCl |
| För användning med (applikation) | Rekommenderas för stabilitet vid högre temperaturer och för användning med starkt basiska prover |
| Intern referens | Ag/AgCl |
| Show More |