Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Kvicksilverfria referenselektroder av glaskropp
Produktkod. 15529624 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Elektrod:
Glaskropp i standardstorlek
Korsning:
Dubbel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Elektrod Korsning Förpackningsstorlek
15529624 Glaskropp i standardstorlek Dubbel Varje
1 options
Produktkod. 15529624
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1730.00 SEK
    1244.76 SEK / Paket med 1
    Save 485.24 SEK
    28% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Kvicksilverfria, påfyllningsbara, TRIS-kompatibla referenselektroder
  • Kvicksilverfri
  • TRIS-kompatibel
  • Påfyllningsbar
  • Dubbelkorsning
  • -5° till +80 °C
  • 0 till 14 pH-intervall
  • Innehåller fyllningslösning
Använd med indikeringscell.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Stift
Korsning Dubbel
Material Glas
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C till +80 °C
Typ Kvicksilverfri referenselektrod
Elektrod Glaskropp i standardstorlek
För användning med (applikation) Biomedicinsk, TRIS
Temperatur (engelska) Drift 23 °F till 176 °F
Längd (engelska) 5,75 tum.
Längd (engelska) Kabel 30 tum
Längd (metrisk) 14.6 cm
Längd (metrisk) kabel 76.2 cm
Diameter (engelska) Kropp 0,37 tum.
Diameter (metrisk) kropp 1 cm
Diameter (metrisk) Cap 1.6 cm