Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Glaskropp Standardstorlek Kombinationselektroder - Kvicksilverfri
Handla allt Fisherbrand ProdukterBeskrivning
Innehåller
Avtagbart glödlampsskydd
För rutinmässiga pH- och titreringsmätningar med små prover och små kärl, där separata halvcellselektroder kan vara opraktiska
- 0 till 14 pH-intervall
- Porös keramisk knutpunkt
- Vrid-öppna/vrid-stäng lock för enkel fyllning
- Konstant avstånd mellan FS-5 Universal Glass pH-lampa och referensövergången betyder hög reproducerbarhet
- Nedsänkningsdjup, ∽4 tum. (10,1 cm)
- 30 tum långa (76,2 cm) ledningar, förutom 13-620-91, som har 60 tum långa (152,4 cm) ledningar
Val av Ag/AgCl Single- eller Double Junction interna referenselement
- Enkelkopplingsmodeller med Ag/AgCl -referens är perfekta för rutinmässiga pH- och titreringsmätningar av vattenlösningar med små prover, små kärl
- Dubbelkopplingsmodeller med Ag/AgCl-referens är användbara i vattenhaltiga och icke-vattenhaltiga lösningar och i applikationer som kräver TRIS-buffertar
- För vattenhaltiga och icke-vattenhaltiga prover
- Dubbelövergång Ag/AgCl eliminerar mätnings- och igensättningsproblem när de används i forskning med Tris-buffertar
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Vrid öppna/vrid stäng |
| Färg | Blått |
| Kontakttyper | BNC/ATC |
| Korsning | Enkel keramik |
| Material | Glas |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 23 °C till 212 °C |
| Typ | Kombinations Ag/AgCl pH-elektrod, ej påfyllningsbar |
| Typ av fyllningslösning | SP135-500 |
| För användning med (applikation) | För rutinmässiga pH- och titreringsmätningar med små prover och små kärl, där separata halvcellselektroder kan vara opraktiska |
| Visa mer |