Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Glaskropp Standardstorlek Kombinationselektroder - Kvicksilverfri
Produktkod. 11560174 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kontakttyper:
Amerikansk standard/pinne
BNC och 6-stift
BNC/ATC
Korsning:
Dubbel keramik
Enkel keramik
Enkel keramisk
Typ av fyllningslösning:
SP135-500
SP138-500
Längd (metrisk) kabel:
76,2 cm
152,4 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Korsning Typ av fyllningslösning Längd (metrisk) kabel Förpackningsstorlek
11560174 BNC och 6-stift Dubbel keramik SP138-500 76,2 cm Varje
10232781 BNC/ATC Enkel keramik SP135-500 76,2 cm Varje
11520064 Amerikansk standard/pinne Enkel keramisk SP135-500 76,2 cm Varje
11530064 Amerikansk standard/pinne Enkel keramisk SP135-500 152,4 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11560174
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2230.00 SEK
    1850.23 SEK / Paket med 1
    Save 379.77 SEK
    17% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Beinhaltet
Avtagbart glödlampsskydd
För rutinmässiga pH- och titreringsmätningar med små prover och små kärl, där separata halvcellselektroder kan vara opraktiska
  • 0 till 14 pH-intervall
  • Porös keramisk knutpunkt
  • Vrid-öppna/vrid-stäng lock för enkel fyllning
  • Konstant avstånd mellan FS-5 Universal Glass pH-lampa och referensövergången betyder hög reproducerbarhet
  • Nedsänkningsdjup, ∽4 tum. (10,1 cm)
  • 30 tum långa (76,2 cm) ledningar, förutom 13-620-91, som har 60 tum långa (152,4 cm) ledningar
Val av Ag/AgCl Single- eller Double Junction interna referenselement
  • Enkelkopplingsmodeller med Ag/AgCl -referens är perfekta för rutinmässiga pH- och titreringsmätningar av vattenlösningar med små prover, små kärl
  • Dubbelkopplingsmodeller med Ag/AgCl-referens är användbara i vattenhaltiga och icke-vattenhaltiga lösningar och i applikationer som kräver TRIS-buffertar
  • För vattenhaltiga och icke-vattenhaltiga prover
  • Dubbelövergång Ag/AgCl eliminerar mätnings- och igensättningsproblem när de används i forskning med Tris-buffertar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Förslutningstyp Vrid öppna/vrid stäng
Färg Lila
Kontakttyper BNC och 6-stift
Korsning Dubbel keramik
Material Glas
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C till +100 °C
Typ Kombinerad pH-elektrod
Typ av fyllningslösning SP138-500
För användning med (applikation) För vattenhaltiga och icke-vattenhaltiga prover
Intern referens Ag/AgCl
Temperatur (engelska) Drift 23 °F till 212 °F
Temperaturområde (metriskt). -5 °C till +100 °C
Längd (engelska) 4 tum
Längd (engelska) Kabel 30 tum
Längd (metrisk) 101.6 mm
Längd (metrisk) kabel 76,2 cm
Diameter (engelska) 0,4 tum.
Diameter (metrisk) 10 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.