Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Glaskropp Standardstorlek Kombinationselektroder - Kvicksilverfri
Produktkod. p-4017959 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kontakttyper:
Amerikansk standard/stift
BNC och 6-stift
BNC/ATC
Korsning:
Dubbel keramik
Enkel keramik
Typ av fyllningslösning:
SP135-500
SP138-500
Längd (metrisk) kabel:
76,2 cm
152,4 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10232781
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Avtagbart glödlampsskydd
För rutinmässiga pH- och titreringsmätningar med små prover och små kärl, där separata halvcellselektroder kan vara opraktiska
  • 0 till 14 pH-intervall
  • Porös keramisk knutpunkt
  • Vrid-öppna/vrid-stäng lock för enkel fyllning
  • Konstant avstånd mellan FS-5 Universal Glass pH-lampa och referensövergången betyder hög reproducerbarhet
  • Nedsänkningsdjup, ∽4 tum. (10,1 cm)
  • 30 tum långa (76,2 cm) ledningar, förutom 13-620-91, som har 60 tum långa (152,4 cm) ledningar
Val av Ag/AgCl Single- eller Double Junction interna referenselement
  • Enkelkopplingsmodeller med Ag/AgCl -referens är perfekta för rutinmässiga pH- och titreringsmätningar av vattenlösningar med små prover, små kärl
  • Dubbelkopplingsmodeller med Ag/AgCl-referens är användbara i vattenhaltiga och icke-vattenhaltiga lösningar och i applikationer som kräver TRIS-buffertar
  • För vattenhaltiga och icke-vattenhaltiga prover
  • Dubbelövergång Ag/AgCl eliminerar mätnings- och igensättningsproblem när de används i forskning med Tris-buffertar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutningstyp Vrid öppna/vrid stäng
Färg Blått
Kontakttyper BNC/ATC
Korsning Enkel keramik
Material Glas
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 23 °C till 212 °C
Typ Kombinations Ag/AgCl pH-elektrod, ej påfyllningsbar
Typ av fyllningslösning SP135-500
För användning med (applikation) För rutinmässiga pH- och titreringsmätningar med små prover och små kärl, där separata halvcellselektroder kan vara opraktiska
För användning med (utrustning) pH-mätare
Inkluderar Avtagbart glödlampsskydd
Intern referens Ag/AgCl
Svarstid <10 sek.
Temperatur (engelska) Drift -5 °F till +100 °F
Temperaturområde (metriskt). -5 °C till +100 °C
Garanti 1 år
Längd (engelska) 4 tum
Längd (engelska) Kabel 30 tum
Längd (metrisk) 101.6 mm
Längd (metrisk) kabel 76,2 cm