Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Liquid-Filled Polymer Body Combination Electrodes: Mercury-Free
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kontakttyper:
Amerikansk standard/stift
BNC
Korsning:
Porös keramisk dubbel
Porös keramisk singel
Typ av fyllningslösning:
Mättat KCl med AgCl. KCl
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ideal for measurements in small vessels or with small samples
Standard pH Combination Electrodes
- Rugged polypropylene body—ideal for handheld use with aqueous samples
- Endcap seal keeps membrane moist and ready
- 0 to 14pH range
- All have porous ceramic junction
- Available with single-junction Ag/AgCl reference or with double-junction Ag/AgCl reference
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | BNC |
| Korsning | Porös keramisk singel |
| Material | Polypropylene |
| pH-intervall | 0 to 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -5°C to +100°C |
| Typ | Combination pH Electrode |
| Typ av fyllningslösning | Mättat KCl med AgCl. KCl |
| För användning med (applikation) | For measurements in small vessels or with small samples |
| Intern referens | Ag/AgCl |
| Temperatur (engelska) Drift | 23°F to 212°F |
| Visa mer |