Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Metallisk ORP-kombinationselektrod - kvicksilver - fri, Ag/AgCl-referens; BNC-kontakt
Handla allt Fisherbrand ProdukterBeskrivning
Platinum Pin Ag/AgCl Kombinationselektrod för miljö-ORP-mätningar
- Ag/AgCl Kombinations ORP-elektrod
- Temperaturområde: -5° till +100 °C (23° till 212 °F)
Miljö-ORP-mätningar
Beställningsinfo
- Mäter 5,5 tum (14 cm)
- Finns med BNC eller USA Standarder/stiftkontakter
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | BNC/RCA IP67 |
| Material | Glas |
| Temperatur (metrisk) Drift | -5 °C till +100 °C |
| Typ | pH/ORP-kombinationstitreringselektrod |
| Typ av fyllningslösning | SP135-500 |
| För användning med (applikation) | Miljö-ORP-mätningar |
| Intern referens | Ag/AgCl |
| Temperatur (engelska) Drift | 23 °F till 176 °F |
| Temperaturområde (metriskt). | -5 °C till +100 °C |