Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ XL150 Bänk pH-mätare
Produktkod. 12890633 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Typ:
Mätare med pH-kit, NIST-certifierad.
pH-mätare, NIST-certifikat
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
12890633 Mätare med pH-kit, NIST-certifierad. Varje
12820643 pH-mätare, NIST-certifikat Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12890633
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
accumet XL150 pH bänkmätare, elektrodstativ, RS232 och USB kablar, 100/240V universell strömförsörjning
Ge avancerade pH-mätningar med enkel hantering och erbjuder en stor, livfull färgpekskärm. Fisherbrand accumet XL bänkmätare erbjuder avancerade funktioner med enkel användning för att säkerställa att dina mätningar är tillförlitliga och att dina laboratorieprocesser är effektiva.
  • Högupplöst färgskärm visar data tydligt från vida betraktningsvinklar och avstånd
  • Optimerad pekskärm med glas/glaskänslighet ger stor användarvänlighet
  • Information på skärmen inkluderar datum och tid, stabilitetsindikator, larm och sammanhangsspecifika hjälpskärmar
  • En till sex-punkts pH-kalibrering med 0,001 pH-upplösning
  • Automatisk buffertigenkänning med sex pH-buffertuppsättningar eller anpassat buffertalternativ
  • Automatisk eller manuell temperaturkompensation, visas i° C eller° F
  • Upp till 10 lösenordsskyddade användar-ID-konton, varje behåller unika kalibrerings- och instrumentinställningar med minne för att lagra 2000 datapunkter
  • RS232 och USB gränssnitt för skrivare eller datorgränssnitt och realtidsgrafering av mätningar på skärmen
  • RJ45 Ethernet/Internet-port för att ansluta lokalt nätverk (LAN) eller Internet
  • Dubbelriktad kommunikation för LIMS anslutning och programvara från tredje part
  • Anslutning för kringutrustning som tangentbord, mus eller annat USB anordning
  • Flerspråkigt gränssnitt med engelska, tyska, kinesiska, franska, italienska och spanska
  • Två portar för valfri omrörarsond (kat. nr. 13-620-BSP) med fem hastighetsinställningar
  • Möjlighet till väggmonterad mätare för att skapa ytterligare bänkutrymme
NIST-spårbara kalibreringsmodeller (-CERT)
  • Hjälp att träffas ISO , FDA, USDA och EPA riktlinjer för kvalitetssäkring
  • Inkluderar mätarens noggrannhet vid fem testpunkter över pH-området
  • Inkluderar mätarens noggrannhet vid fem testpunkter över motsvarande mV-intervall
  • Testning utförd av ackrediterat laboratorium, inkluderar NIST-spårbart certifikat
Specifikationer
  • pH-intervall: -2 000 till 20 000 pH
  • pH-upplösning: 0,1, 0,01, 0,001 pH
  • pH-noggrannhet:± 0,002 pH
  • mV-intervall:± 2000,0mV
  • mV Upplösning: 0,1mV
  • mV-noggrannhet:± 0,2mV eller± 0,05 %, vilket som är störst
  • mV Offsetjustering: Upp till± 150mV
  • Temperaturområde: -5° till +105 °C (23° till 221,0 °F)
  • Temperaturupplösning: 0,1 °C (0,1 °F)
  • Temperaturnoggrannhet:± 0,2 °C (± 0,3 °F)
  • Kalibreringspunkter: 1 till 6 poäng med automatisk buffertigenkänning (ABR)
  • ATC-temperaturkalibrering: Offset i steg om °0,1 C; Offsetintervall:± 5 °C (± 9 °F)
  • Minne: 2000 datamängder per användar-ID med datum/tidsstämpel
  • Självtest: Ja
  • Ingångar: BNC, minitelefon ATC, jord
  • Strömkrav: 100 till 240VAC, 50/60Hz
  • Mått (L x B x H): 24,6 x 17,3 x 9,9 cm (9,7 x 6,8 x 3,9 tum)
  • Vikt: 1,13 kg (2,5 lb.)
Applikationer
Läkemedel, bioteknik, forskning, QA/QC, industri, mat, dryck
Certifikat
CE, TUV 3-1, FCC klass A
Garanti
3 år på mätaren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Mätare, elektrodarm, RS-232 och USB kablar och 110/220V strömförsörjning
Noggrannhet (temperatur) ±0,3 °C
Noggrannhet (mV) ±0,2
Noggrannhet (pH) ±0,002
Utgångar RS-232, USB-A, Mini-B USB , RJ45, omrörarport (2)
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Kalibreringspunkter (pH) Upp till 6 förinställda eller 5 anpassade
Räckvidd (mV) ±2000
Upplösning (mV) 0.1 mV
Kalibreringspunkter 1 till 6
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +105 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Visningstyp LCD
Datapunkter 2000
Ingångar BNC, ATC
Certifikat och efterlevnad NIST, ISO , FDA, USDA, EPA
Mått (L x B x H) 24,6 x 17,3 x 9,9 cm (9,7 x 6,8 x 3,9 tum)
Vikt (metrisk) 1.13 kg
Vikt (engelska) 2.5 lb.
Garanti 3 år
Noggrannhet Flera
Modell XL150 pH-mätare
Upplösning Flera
Detektionsområde Flera
Typ Mätare med pH-kit, NIST-certifierad.
Längd (engelska) 9,68 tum.
Längd (metrisk) 24.6 cm
Bredd (metrisk) 17.3 cm
Höjd (engelska) 3,89 tum.
Höjd (metrisk) 9.9 cm
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz