Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ XL200 pH-/konduktivitetsmätare för bänkskivor
Handla allt Fisherbrand ProdukterBeskrivning
Innehåller
accumet XL200 pH/ledningsförmåga bänkmätare, elektrodstativ, RS232 och USB kablar, 100/240V universell strömförsörjning
Ge avancerade mätningar med enkel hantering och erbjuder en stor, livfull pekskärm i färg som möjliggör dynamisk funktionalitet. Fisherbrand accumet XL200 pH-/konduktivitetsmätare för bänkskivor erbjuder avancerade funktioner med enkel användning för att säkerställa att dina mätningar är tillförlitliga och att dina laboratorieprocesser är effektiva.
- Högupplöst färgskärm visar data tydligt från vida betraktningsvinklar och avstånd
- Optimerad pekskärm med glas/glaskänslighet ger stor användarvänlighet
- Information på skärmen inkluderar datum och tid, stabilitetsindikator, larm och sammanhangsspecifika hjälpskärmar
- En till sex-punkts pH-kalibrering med 0,001 pH-upplösning
- Automatisk buffertigenkänning med sex pH-buffertuppsättningar eller anpassat buffertalternativ
- Konduktivitet, TDS (totalt lösta fasta ämnen), salthalt och resistivitetslägen
- Automatisk eller manuell temperaturkompensation, visas i° C eller° F
- Visa upp till tre mätningar samtidigt (två pH eller ISE, en konduktivitet)
- Upp till 10 lösenordsskyddade användar-ID-konton, varje behåller unika kalibrerings- och instrumentinställningar med minne för att lagra 2000 datapunkter
- RS232 och USB gränssnitt för skrivare eller datorgränssnitt och realtidsgrafering av mätningar på skärmen
- RJ45 Ethernet/Internet-port för att ansluta lokalt nätverk (LAN) eller Internet
- Dubbelriktad kommunikation för LIMS anslutning och programvara från tredje part
- Anslutning för kringutrustning som tangentbord, mus eller annat USB anordning
- Flerspråkigt gränssnitt med engelska, tyska, kinesiska, franska, italienska och spanska
- Två portar för valfri omrörarsond (kat. nr. 13-620-BSP) med fem hastighetsinställningar
- Möjlighet till väggmonterad mätare för att skapa ytterligare bänkutrymme
NIST-spårbara kalibreringsmodeller (-CERT)
- Hjälp att träffas ISO , FDA, USDA och EPA riktlinjer för kvalitetssäkring
- Inkluderar mätarens noggrannhet vid fem testpunkter över pH-området
- Inkluderar mätarens noggrannhet vid fem testpunkter över motsvarande mV-intervall
- Testning utförd av ackrediterat laboratorium, inkluderar NIST-spårbart certifikat
Specifikationer
- pH-intervall: -2 000 till 20 000 pH
- pH-upplösning: 0,1, 0,01, 0,001 pH
- pH-noggrannhet:± 0,002 pH
- ISE-intervall: 0,001 till 19999 ppm, mg/L eller molar
- ISE-upplösning: 0,001, 0,01, 0,1, 1 (automatisk)
- ISE-noggrannhet: 0,5 % fullt skalutslag (monovalent jon); 1 % full skala (divalent jon)
- mV-intervall:± 2000,0mV
- mV Upplösning: 0,1mV
- mV-noggrannhet:± 0,2mV eller± 0,05 %, vilket som är störst
- mV Offsetjustering: Upp till± 150mV
- Konduktivitetsområde: 0,00 μS till 500,0 mS
- Konduktivitetsupplösning: 0,01, 0,1 μS; 0,001, 0,01, 0,1 mS
- Konduktivitetsnoggrannhet:± 1 % full skala
- TDS-intervall: 0,00 ppm till 500 ppt (TDS-faktor 1,00)
- TDS-upplösning: 0,01, 0,1 ppm; 0,001, 0,01, 0,1 ppt
- TDS-noggrannhet:± 1 % full skala
- Salthaltsområde: 0 till 80,0 ppt
- Salinitetsupplösning: 0,01, 0,1 ppm; 0,001, 0,01, 0,1 ppt
- Noggrannhet i salthalt:± 1 % full skala
- Resistivitetsområde: 2.000 Ohm till 20.0 MOhm
- Resistivitet Upplösning: 0,01, 0,1 Ohm; 0,001, 0,1 kOhm; 0,01 MOhm
- Resistivitetsnoggrannhet:± 1 % full skala
- Temperaturområde: -5° till +105 °C (23° till 221,0 °F)
- Temperaturupplösning: 0,1 °C (0,1 °F)
- Temperaturnoggrannhet:± 0,2 °C (± 0,3 °F)
- Kalibreringspunkter: 1 till 6 poäng med automatisk buffertigenkänning (ABR)
- ATC-temperaturkalibrering: Offset i steg om °0,1 C; Offsetintervall:± 5 °C (± 9 °F)
- Minne: 2000 datamängder per användar-ID med datum/tidsstämpel
- Självtest: Ja
- Ingångar: BNC, minitelefon ATC, 8-stifts DIN (konduktivitet), jord
- Strömkrav: 100 till 240VAC, 50/60Hz
- Mått (L x B x H): 24,6 x 17,3 x 9,9 cm (9,7 x 6,8 x 3,9 tum)
- Vikt: 1,13 kg (2,5 lb.)
Applikationer
Läkemedel, bioteknik, forskning, QA/QC, industri, mat, dryck
Certifikat
CE, TUV 3-1, FCC klass A
Garanti
3 år på mätaren
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | Flera |
| Utgångar | RS232, USB-A, Mini-B USB , RJ45, omrörarport (2) |
| Noggrannhet (konduktivitet) | ±1 % FS |
| Noggrannhet (mV) | ±0,2 mV |
| Noggrannhet (pH) | ±0,002 |
| Noggrannhet (resistivitet) | ±1% full skala |
| Noggrannhet (salthalt) | ±1% full skala |
| Noggrannhet (TDS) | ±1% full skala |
| Kalibreringspunkter (konduktivitet) | Automatisk (4 poäng), max 1/räckvidd, manuell (5 poäng), max 1/räckvidd |
| Kalibreringspunkter (pH) | Upp till 6 förinställda eller 5 anpassade |
| Visa mer |