Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ XL500 Bänk med dubbla pH/ISE och konduktivitetsmätare
Produktkod. 12880643 Handla allt Fisherbrand Produkter
Produkttyp:
Mätare med kit
pH/ISE/Konduktivitetsmätare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12880643
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
accumet XL500 dubbelt pH/ISE& konduktivitetsbänkmätare, elektrodstativ, RS232 och USB kablar, 100/240V universell strömförsörjning
Ge avancerade mätningar med enkel hantering och erbjuder en stor, livfull pekskärm i färg som möjliggör dynamisk funktionalitet. Fisherbrand accumet XL500 dubbla pH/ISE/konduktivitetsmätare erbjuder avancerade funktioner med enkel användning för att säkerställa att dina mätningar är tillförlitliga och att dina laboratorieprocesser är effektiva.
  • Högupplöst färgskärm visar data tydligt från vida betraktningsvinklar och avstånd
  • Optimerad pekskärm med glas/glaskänslighet ger stor användarvänlighet
  • Information på skärmen inkluderar datum och tid, stabilitetsindikator, larm och sammanhangsspecifika hjälpskärmar
  • En till sex-punkts pH-kalibrering med 0,001 pH-upplösning
  • Automatisk buffertigenkänning med sex pH-buffertuppsättningar eller anpassat buffertalternativ
  • Två till sexpunkts ISE-kalibrering med 0,001 ppm, mg/L eller molär upplösning
  • ISE-metoder för känd addition, känd subtraktion, analytaddition och analytsubtraktion
  • Konduktivitet, TDS (totalt lösta fasta ämnen), salthalt och resistivitetslägen
  • Automatisk eller manuell temperaturkompensation, visas i° C eller° F
  • Visa upp till tre mätningar samtidigt (två pH eller ISE, en konduktivitet)
  • Upp till 10 lösenordsskyddade användar-ID-konton, varje behåller unika kalibrerings- och instrumentinställningar med minne för att lagra 2000 datapunkter
  • RS232 och USB gränssnitt för skrivare eller datorgränssnitt och realtidsgrafering av mätningar på skärmen
  • RJ45 Ethernet/Internet-port för att ansluta lokalt nätverk (LAN) eller Internet
  • Dubbelriktad kommunikation för LIMS anslutning och programvara från tredje part
  • Anslutning för kringutrustning som tangentbord, mus eller annat USB anordning
  • Flerspråkigt gränssnitt med engelska, tyska, kinesiska, franska, italienska och spanska
  • Två portar för valfri omrörarsond (kat. nr. 13-620-BSP) med fem hastighetsinställningar
  • Möjlighet till väggmonterad mätare för att skapa ytterligare bänkutrymme
NIST-spårbara kalibreringsmodeller (-CERT)
  • Hjälp att träffas ISO , FDA, USDA och EPA riktlinjer för kvalitetssäkring
  • Inkluderar mätarens noggrannhet vid fem testpunkter över pH-området
  • Inkluderar mätarens noggrannhet vid fem testpunkter över motsvarande mV-intervall
  • Testning utförd av ackrediterat laboratorium, inkluderar NIST-spårbart certifikat
Specifikationer
  • pH-intervall: -2 000 till 20 000 pH
  • pH-upplösning: 0,1, 0,01, 0,001 pH
  • pH-noggrannhet:± 0,002 pH
  • ISE-intervall: 0,001 till 19999 ppm, mg/L eller molar
  • ISE-upplösning: 0,001, 0,01, 0,1, 1 (automatisk)
  • ISE-noggrannhet: 0,5 % fullt skalutslag (monovalent jon); 1 % full skala (divalent jon)
  • mV-intervall:± 2000,0mV
  • mV Upplösning: 0,1mV
  • mV-noggrannhet:± 0,2mV eller± 0,05 %, vilket som är störst
  • mV Offsetjustering: Upp till± 150mV
  • Konduktivitetsområde: 0,00 μS till 500,0 mS
  • Konduktivitetsupplösning: 0,01, 0,1 μS; 0,001, 0,01, 0,1 mS
  • Konduktivitetsnoggrannhet:± 1 % full skala
  • TDS-intervall: 0,00 ppm till 500 ppt (TDS-faktor 1,00)
  • TDS-upplösning: 0,01, 0,1 ppm; 0,001, 0,01, 0,1 ppt
  • TDS-noggrannhet:± 1 % full skala
  • Salthaltsområde: 0 till 80,0 ppt
  • Salinitetsupplösning: 0,01, 0,1 ppm; 0,001, 0,01, 0,1 ppt
  • Noggrannhet i salthalt:± 1 % full skala
  • Resistivitetsområde: 2.000 Ohm till 20.0 MOhm
  • Resistivitet Upplösning: 0,01, 0,1 Ohm; 0,001, 0,1 kOhm; 0,01 MOhm
  • Resistivitetsnoggrannhet:± 1 % full skala
  • Temperaturområde: -5° till +105 °C (23° till 221,0 °F)
  • Temperaturupplösning: 0,1 °C (0,1 °F)
  • Temperaturnoggrannhet:± 0,2 °C (± 0,3 °F)
  • Kalibreringspunkter: 1 till 6 poäng med automatisk buffertigenkänning (ABR)
  • ISE-kalibreringspunkter: 2 till 6 punkter
  • ATC-temperaturkalibrering: Offset i steg om °0,1 C; Offsetintervall:± 5 °C (± 9 °F)
  • Minne: 2000 datamängder per användar-ID med datum/tidsstämpel
  • Självtest: Ja
  • Ingångar: Två BNC, 2 minitelefoner ATC, 8-stifts DIN (konduktivitet), jord
  • Utgång: RJ45, RS232, 2 USB , två omröringssond
  • Strömkrav: 100 till 240VAC, 50/60Hz
  • Mått (L x B x H): 24,6 x 17,3 x 9,9 cm (9,7 x 6,8 x 3,9 tum)
  • Vikt: 1,13 kg (2,5 lb.)
Applikationer
Läkemedel, bioteknik, forskning, QA/QC, industri, mat, dryck
Certifikat
CE, TUV 3-1, FCC klass A
Garanti
3 år på mätaren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet Flera
Utgångar RS232, USB-A, Mini-B USB , RJ45, omrörarport (2)
Noggrannhet (konduktivitet) ±1 % FS
Noggrannhet (ISE) 0,5 % full skala (monovalent jon), 1 % full scale (divalent jon)
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV
Noggrannhet (pH) ±0,002
Noggrannhet (resistivitet) ±1% full skala
Noggrannhet (salthalt) ±1% full skala
Noggrannhet (TDS) ±1% full skala
Kalibreringspunkter (konduktivitet) Automatisk (4 poäng), max 1/räckvidd, manuell (5 poäng), max 1/räckvidd
Kalibreringspunkter (ISE) 2 till 6
Kalibreringspunkter (pH) Upp till 6 förinställda eller 5 anpassade
Cell konstant 0,01 till 10
Certifikat och efterlevnad NIST, ISO , FDA, USDA, EPA
Information om datahantering 3 till 86400 sek.
Datapunkter 2000
Detektionsområde Flera
Kanaler 2
Visningstyp LCD
Mätlägen pH, mV, ISE, Jon, Koncentration, Konduktivitet, TDS, Salthalt, Resistivitet, Temperatur
Räckvidd (ledningsförmåga) 0 till 500 mS
Räckvidd (mV) ±2000 mV
Område (pH) -2 till 20
Räckvidd (resistivitet) 3 W till 100 MW över 4 områden: 0 till 20 kW, 20 till 200 kW, 200 kW till 2 MW, 2 till 100 MW
Räckvidd (salthalt) 0 till 80 ppt
Räckvidd (TDS) 0,050 ppm till 500 ppt (vid TDS-faktor 1,00)
Upplösning (ISE) 2/3/4 siffror
Upplösning (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +105 °C
Inkluderar Mätare, elektrodarm, RS-232 och USB kablar och 110/220V strömförsörjning
Ingångar 2 BNC, 2 ATC
Modell XL500 Dubbel pH/ISE/konduktivitetsmätare
Produkttyp pH/ISE/Konduktivitetsmätare
Räckvidd (ISE) ±2000 mV
Upplösning Flera
Upplösning (konduktivitet) 0.001/0.01/0.1mS
Upplösning (mV) 0.1mV
Upplösning (resistivitet) 0.01/0.1W, 0.001/0.1kW, 0.01MW
Upplösning (salthalt) 0.01/0.1ppm, 0.001/0.01/0.1ppt
Upplösning (TDS) 0.01/0.1ppm, 0.001/0.01/0.1ppt
Temperaturnoggrannhet ±0,3 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 24,6 x 17,3 x 9,9 cm (9,7 x 6,8 x 3,9 tum)
Längd (engelska) 9,68 tum.
Längd (metrisk) 24.6 cm
Bredd (metrisk) 17.3 cm
Höjd (engelska) 3,89 tum.
Höjd (metrisk) 9.9 cm
Vikt (engelska) 2.5 lb.
Vikt (metrisk) 1.13 kg
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60Hz