Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ XL600 bänkskiva med dubbla pH/ISE-mätare, konduktivitet och upplöst syre
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiDescrizione
Includes
accumet XL600 dubbelt pH/ISE, konduktivitet& DO bänkmätare, elektrodstativ, RS232 och USB kablar, 100/240V universell strömförsörjning
Ge avancerade mätningar med enkel hantering och erbjuder en stor, livfull pekskärm i färg. Fisherbrand accumet XL600 pH/ISE/konduktivitet/DO bänkmätare erbjuder avancerade funktioner med enkel användning för att säkerställa att dina mätningar är tillförlitliga och att dina laboratorieprocesser är effektiva.
- Högupplöst färgskärm visar data tydligt från vida betraktningsvinklar och avstånd
- Optimerad pekskärm med glas/glaskänslighet ger stor användarvänlighet
- Information på skärmen inkluderar datum och tid, stabilitetsindikator, larm och sammanhangsspecifika hjälpskärmar
- En till sex-punkts pH-kalibrering med 0,001 pH-upplösning
- Automatisk buffertigenkänning med sex pH-buffertuppsättningar eller anpassat buffertalternativ
- Två till sexpunkts ISE-kalibrering med 0,001 ppm, mg/L eller molär upplösning
- ISE-metoder för känd addition, känd subtraktion, analytaddition och analytsubtraktion
- Konduktivitet, TDS (totalt lösta fasta ämnen), salthalt och resistivitetslägen
- Upplöst syre-läge beräknar fem dagars BOD-test, OUR och SOUR
- Salinitetskorrigering och barometertryckkompensation med inbyggd barometer för att förbättra DO-noggrannheten
- Visa upp till fyra mätningar samtidigt (två pH eller ISE, en konduktivitet, en DO)
- Automatisk eller manuell temperaturkompensation, visas i° C eller° F
- Upp till 10 lösenordsskyddade användar-ID-konton, varje behåller unika kalibrerings- och instrumentinställningar med minne för att lagra 2000 datapunkter
- RS232 och USB gränssnitt för skrivare eller datorgränssnitt och realtidsgrafering av mätningar på skärmen
- RJ45 Ethernet/Internet-port för att ansluta lokalt nätverk (LAN) eller Internet
- Dubbelriktad kommunikation för LIMS anslutning och programvara från tredje part
- Anslutning för kringutrustning som tangentbord, mus eller annat USB anordning
- Flerspråkigt gränssnitt med engelska, tyska, kinesiska, franska, italienska och spanska
- Två portar för valfri omrörarsond (kat. nr. 13-620-BSP) med fem hastighetsinställningar
- Möjlighet till väggmonterad mätare för att skapa ytterligare bänkutrymme
NIST-spårbara kalibreringsmodeller (-CERT)
- Hjälp att träffas ISO , FDA, USDA och EPA riktlinjer för kvalitetssäkring
- Inkluderar mätarens noggrannhet vid fem testpunkter över pH-området
- Inkluderar mätarens noggrannhet vid fem testpunkter över motsvarande mV-intervall
- Testning utförd av ackrediterat laboratorium, inkluderar NIST-spårbart certifikat
Specifikationer
- pH-intervall: -2 000 till 20 000 pH
- pH-upplösning: 0,1, 0,01, 0,001 pH
- pH-noggrannhet:± 0,002 pH
- ISE-intervall: 0,001 till 19999 ppm, mg/L eller molar
- ISE-upplösning: 0,001, 0,01, 0,1, 1 (automatisk)
- ISE-noggrannhet: 0,5 % fullt skalutslag (monovalent jon); 1 % full skala (divalent jon)
- mV-intervall:± 2000,0mV
- mV Upplösning: 0,1mV
- mV-noggrannhet:± 0,2mV eller± 0,05 %, vilket som är störst
- mV Offsetjustering: Upp till± 150mV
- Konduktivitetsområde: 0,00 μS till 500,0 mS
- Konduktivitetsupplösning: 0,01, 0,1 μS; 0,001, 0,01, 0,1 mS
- Konduktivitetsnoggrannhet:± 1 % full skala
- TDS-intervall: 0,00 ppm till 500 ppt (TDS-faktor 1,00)
- TDS-upplösning: 0,01, 0,1 ppm; 0,001, 0,01, 0,1 ppt
- TDS-noggrannhet:± 1 % full skala
- Salthaltsområde: 0 till 80,0 ppt
- Salinitetsupplösning: 0,01, 0,1 ppm; 0,001, 0,01, 0,1 ppt
- Noggrannhet i salthalt:± 1 % full skala
- Resistivitetsområde: 2.000 Ohm till 20.0 MOhm
- Resistivitet Upplösning: 0,01, 0,1 Ohm; 0,001, 0,1 kOhm; 0,01 MOhm
- Resistivitetsnoggrannhet:± 1 % full skala
- Upplöst syreintervall: 0 till 50 mg/L; 0 till 600 % mättnad
- Upplöst syreintervall med 13-620-SSP: 0 till 20 mg/L; 0 till 200 % mättnad
- Upplösning av löst syre: 0,01, 0,1 mg/L; 0,1, 1 % mättnad
- Noggrannhet i upplöst syre:± 0,1 mg/L± 1 LSD, 0,1 % mättnad
- Barometriskt tryckområde: 450 till 825 mm Hg
- Barometriskt tryck noggrannhet:± 1 mm Hg + 1 LSD
- Temperaturområde: -5° till +105 °C (23° till 221,0 °F)
- Temperaturupplösning: 0,1 °C (0,1 °F)
- Temperaturnoggrannhet:± 0,2 °C (± 0,3 °F)
- Kalibreringspunkter: 1 till 6 poäng med automatisk buffertigenkänning (ABR)
- ISE-kalibreringspunkter: 2 till 6 punkter
- ATC-temperaturkalibrering: Offset i steg om °0,1 C; Offsetintervall:± 5 °C (± 9 °F)
- Minne: 2000 datamängder per användar-ID med datum/tidsstämpel
- Självtest: Ja
- Ingångar: Två BNC, två minitelefoner ATC, 8-stifts DIN (konduktivitet), 8-stifts DIN (DO), jord
- Utgång: RJ45, RS232, två USB , två omröringssond
- Strömkrav: 100 till 240VAC, 50/60Hz
- Mått (L x B x H): 24,6 x 17,3 x 9,9 cm (9,7 x 6,8 x 3,9 tum)
- Vikt: 1,13 kg (2,5 lb.)
Applikationer
Läkemedel, bioteknik, forskning, QA/QC, industri, mat, dryck
Certifications
CE, TUV 3-1, FCC klass A
Warranty
3 år på mätaren
Specifica
Specifica
| Noggrannhet | Flera |
| Utgångar | RS232, USB-A, Mini-B USB , RJ45, omrörarport (2) |
| Noggrannhet (konduktivitet) | ±1 % FS |
| Noggrannhet (DO) | 0.1 +1 LSD |
| Noggrannhet (ISE) | 0,5 % full skala (monovalent jon), 1 % full scale (divalent jon) |
| Noggrannhet (mV) | ±0,2 mV |
| Noggrannhet (pH) | ±0,002 |
| Noggrannhet (resistivitet) | ±1% full skala |
| Noggrannhet (salthalt) | ±1% full skala |
| Noggrannhet (TDS) | ±1% full skala |
| Vedi altri risultati |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.