Läs mer
Labnet™ AccuPlate™ Kokplatta omrörare
Produktkod. 11492137
Material för toppplatta:
Keramisk
Förpackningsstorlek:
Paket med 35
Produktkod. 11492137
Brand: Labnet™ D0420230V
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Labnets AccuPlate™ digitala kokplattor och omrörare är mångsidiga, kraftfulla och lätta att använda.
  • Labnets AccuPlate™ digitala kokplattor och omrörare är mångsidiga, kraftfulla och lätta att använda. Varje enhet är byggd för konsekvent prestanda och långsiktig tillförlitlighet. Med tre modeller att välja mellan finns det en AccuPlate™ värmeplatta och omrörare för att möta ditt labbs behov.
  • Varje AccuPlate™ är utrustad med en Pyroceram™ keramisk toppplatta som är extremt hållbar, lätt att rengöra och är mycket motståndskraftig mot kemiska angrepp. Dessutom kan de keramiska plattorna nå högre temperaturer (klassade till °550 C) än metalltoppade enheter och den vita färgen gör det enkelt att se färgförändringar i applikationer som titrering.
  • De AccuPlate™ Modellerna med kokplatta och kokplatta omrörare har ett kraftfullt värmeelement placerat direkt under den keramiska toppplattan. Detta ger optimal värmeöverföring till plattan och provet samtidigt som värmeöverföringen till elektroniken och huset minimeras.
  • Omröraren och värmeplattans omrörare använder ett kraftfullt motordrivsystem parat med starka permanentmagneter för att säkerställa en konsekvent anslutning till omröraren. Styrmjukvaran är utformad för att minimera omrörningsstångens frikoppling genom att reglera motorns accelerationshastighet. Det slitstarka gjutna aluminiumhöljet och den vinklade fronten skyddar elektroniken i händelse av ett oavsiktligt spill. Modellerna Hotplate och Hotplate Stirrer har också en klar röd ''Hot Top''-indikator för att varna användarna om att den keramiska toppen är för varm att röra vid - även om värmaren är avstängd kommer lampan att förbli tänd tills toppen har svalnat till en säker temperatur.
    • Exakta vätsketemperaturer och omrörningshastigheter
    • Digital display och säkerhetsindikatorer
    • Vinklad frontpanel och stora reglage
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Spänning 230 V
Storlek 5 x 7 tum.
Temperatur (metrisk) 5 °C till 500 °C
Temperatur (engelska) 41 °F till 1022 °F
Frekvens 50/60 Hz
Vikt (engelska) 6 lb.
Vikt (metrisk) 2.7 kg
Typ Värmeplattor med omrörning
Mått (L x B x H) 28 x 19,7 x 10,8 cm (11 x 7,8 x 4,3 tum)