Läs mer
Fisherbrand™ accuQuatro U Pack-kassett
Produktkod. 15499709 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Typ:
AccuQuatro U pack Cartridge, RO Feed
AccuQuatro U pack patron, låg TOC
AccuQuatro U-pack Cartridge Kit med μ0,2 m slutfilter, DI-matning
AccuQuatro U-pack Cartridge Kit med μ0,2 m slutfilter, RO-matning
AccuQuatro U-pack patron, DI-matning
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
15499709 AccuQuatro U-pack patron, DI-matning Varje
15479709 AccuQuatro U pack Cartridge, RO Feed Varje
15489709 AccuQuatro U-pack Cartridge Kit med μ0,2 m slutfilter, RO-matning Varje
15409719 AccuQuatro U-pack Cartridge Kit med μ0,2 m slutfilter, DI-matning Varje
15419719 AccuQuatro U pack patron, låg TOC Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15499709
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj patronen för din matarvattentyp. Fisher Scientific™ AccuQuatro-patroner finns tillgängliga för omvänd osmos, avjoniserat eller lågt TOC matarvatten.
  • Minimal dött vattenvolym
  • Produktion av jonfritt och organiskt fritt ultrarent vatten
  • Val av ultrareningspatroner för matarvattentyper
Specifikationer
För användning med (utrustning) Accu100
Typ AccuQuatro U-pack patron, DI-matning