Läs mer
Fisherbrand™ accuQuatro U Pack-kassett
Produktkod. p-6960039 Handla allt Fisherbrand Produkter
Typ:
AccuQuatro U pack Cartridge, RO Feed
AccuQuatro U pack patron, låg TOC
AccuQuatro U-pack Cartridge Kit med μ0,2 m slutfilter, DI-matning
AccuQuatro U-pack Cartridge Kit med μ0,2 m slutfilter, RO-matning
AccuQuatro U-pack patron, DI-matning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15479709
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj patronen för din matarvattentyp. Fisher Scientific™ AccuQuatro-patroner finns tillgängliga för omvänd osmos, avjoniserat eller lågt TOC matarvatten.
  • Minimal dött vattenvolym
  • Produktion av jonfritt och organiskt fritt ultrarent vatten
  • Val av ultrareningspatroner för matarvattentyper
Specifikationer
För användning med (utrustning) Accu100
Typ AccuQuatro U pack Cartridge, RO Feed