Läs mer
Draeger Safety Accuro™ Gasdetektorpump
Produktkod. 10693781
Change view
Mått (L x B x H):
205 x 240 x 60 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
10693781 205 x 240 x 60 mm Varje
1 options
Produktkod. 10693781 Leverantör Draeger Safety Leverantörsnummer 6400260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23076.90 SEK
    15698.95 SEK / Paket med 1
    Save 7377.95 SEK
    31% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Draeger Safety Accuro™ Gasdetektorpump är en manuellt manövrerad bälgpump som drar ett kalibrerat 100 ml prov genom de kortsiktiga Draeger-rören.
  • Enhandsoperation
  • Mycket lågt underhåll
  • Slut-på-slag-indikator
  • Inbyggd automatisk slagräknare
Specifikationer
Mått (L x B x H) 205 x 240 x 60 mm
Vikt (metrisk) 0.92 kg