Läs mer
Applied Biosystems™ AccuSEQ™ PCR-detektionsprogram i realtid v2.2
Produktkod. 18753634 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
Varje
Produktkod. Kvantitet
18753634 Varje
1 options
Produktkod. 18753634 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A58642
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
AccuSEQ Real-Time PCR Detection Software v2.2 är en del av ett integrerat arbetsflöde för förorenings- och föroreningstestning under biofarmaceutisk tillverkning med hjälp av SEQ-familjen av realtids-PCR-analyser, inklusive MycoSEQ , resDNASEQ och ViralSEQ analyser.
AccuSEQ Real-Time PCR Detection Software v2.2 är en del av ett integrerat arbetsflöde för testning av föroreningar och föroreningar under biofarmaceutisk tillverkning med hjälp av SEQ-familjen av realtids-PCR-analyser, inklusive MycoSEQ, resDNASEQ och ViralSEQ analyser. Mjukvaran är utformad för att fungera med Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR Instrument med 0,1 ml, 96-brunnsplattor och Windows 10-operativsystemet. Denna programvara tillhandahålls via en länk för onlinenedladdning.
Funktioner i AccuSEQ realtidsprogramvara för PCR-detektering inkluderar:
  • Exakt kvantifiering av värdcellens föroreningar för resDNASEQ värdcellrest-DNA-analyser
  • Automatiserade närvaro/frånvaro-krav för MycoSEQ Mycoplasma- och ViralSEQ MMV/Vesivirus-analyser
  • Noggrann kvantifiering av Sf-rhabdovirus genomiskt RNA för ViralSEQ kvantitativt Sf-Rhabdovirus-kit
  • En enda mjukvaruplattform för alla nuvarande och framtida SEQ realtids-PCR-analyser
  • Säkerhets-, revisions- och e-signaturfunktioner för att hjälpa till att möjliggöra efterlevnad av 21 CFR Pt 11
Kvarvarande DNA-kvantifiering
För kvantifiering av värdcellens rest-DNA kan en specialanpassad modul med nästa generations algoritmer användas tillsammans med resDNASEQ CHO Residual DNA Assay för noggrann kvantifiering.
Mycoplasma-detektion
För snabb och noggrann Mycoplasma-detektion AccuSEQ erbjuder programvaran en plug-in-analysmodul för automatiserade närvaro-/frånvarosamtal vid användning av MycoSEQ Mycoplasma-detekteringssystemet. Automatiserade analysverktyg möjliggör enklicksbearbetning av MycoSEQ analysdata och hjälper till att leverera närvaro- eller frånvarosamtal inom sekunder efter att datainsamlingen är klar.
MMV- och vesivirusdetektion
AccuSEQ Mjukvaran optimeras och valideras för ViralSEQ MMV- och Vesivirus-detekteringsanalysen. Mjukvarans visuella resultatsammanfattning ger omedelbar förståelse för förekomst eller frånvaro av virus i dina prover.
Sf-rhabdovirus genomisk RNA-kvantifiering
AccuSEQ Mjukvara möjliggör snabb och enkel analys av ViralSEQ kvantitativ Sf-Rhabdovirus-systemdata utan besväret med flera exportsteg och beroende av tredjepartsprogramvara.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 7500 Fast System
Produktlinje AccuSEQ
Programvarutyp Realtids PCR-programvara
Produkttyp PCR-detektionsprogram i realtid
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Frakt skick Rumstemperatur
Kvantitet Varje