Läs mer
Applied Biosystems™ AccuSEQ™ PCR-detektionsprogram i realtid v3.2
Produktkod. 18703644 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
18703644 1 vardera
1 options
Produktkod. 18703644 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A58643
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
AccuSEQ Real-Time PCR Detection Software v3.2 är en del av ett integrerat arbetsflöde för förorenings- och föroreningstestning under biofarmaceutisk tillverkning med hjälp av SEQ-familjen av realtids-PCR-analyser, inklusive MycoSEQ , resDNASEQ , och ProteinSEQ analyser.
AccuSEQ Real-Time PCR Detection Software v3.2 är en del av ett integrerat arbetsflöde för testning av föroreningar och föroreningar under biofarmaceutisk tillverkning med hjälp av SEQ-familjen av realtids PCR-analyser, inklusive MycoSEQ, , och ProteinSEQ analyser. Mjukvaran är utformad för att fungera med Applied Biosystems QuantStudio 5 Real-Time PCR System med 0,1 ml, 96-brunnsplattor för antingen snabb eller standardcykling. Denna programvara tillhandahålls via en länk för resDNASEQ nedladdning online.
Funktioner i AccuSEQ realtidsprogramvara för PCR-detektering inkluderar:
  • Exakt kvantifiering av värdcellens föroreningar för resDNASEQ värdcellrest-DNA-analyser
  • Automatiserade närvaro/frånvaro-krav för MycoSEQ Mycoplasma- och ViralSEQ MMV/Vesivirus-analyser
  • Noggrann kvantifiering av Sf-rhabdovirus genomiskt RNA för ViralSEQ kvantitativt Sf-Rhabdovirus-kit
  • En enda mjukvaruplattform för alla nuvarande och framtida SEQ realtids-PCR-analyser
  • Säkerhets-, revisions- och e-signaturfunktioner för att hjälpa till att möjliggöra efterlevnad av 21 CFR Pt 11
Kvarvarande DNA-kvantifiering
För kvantifiering av värdcellens rest-DNA kan en specialanpassad modul med nästa generations algoritmer användas tillsammans med resDNASEQ CHO Residual DNA Assay för noggrann kvantifiering.
Mycoplasma-detektion
För snabb och noggrann Mycoplasma-detektion AccuSEQ erbjuder programvaran en plug-in-analysmodul för automatiserade närvaro-/frånvarosamtal vid användning av MycoSEQ Mycoplasma-detekteringssystemet. Automatiserade analysverktyg möjliggör enklicksbearbetning av MycoSEQ analysdata och hjälper till att leverera närvaro- eller frånvarosamtal inom sekunder efter att datainsamlingen är klar.
MMV- och vesivirusdetektion
AccuSEQ Mjukvaran optimeras och valideras för ViralSEQ MMV- och Vesivirus-detekteringsanalysen. Mjukvarans visuella resultatsammanfattning ger omedelbar förståelse för förekomst eller frånvaro av virus i dina prover.
Sf-rhabdovirus genomisk RNA-kvantifiering
AccuSEQ Mjukvara möjliggör snabb och enkel analys av ViralSEQ kvantitativ Sf-Rhabdovirus-systemdata utan besväret med flera exportsteg och beroende av tredjepartsprogramvara.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
För användning med (utrustning) QuantStudio™ 5 Realtids PCR-system
Produktlinje AccuSEQ
Programvarutyp Realtids PCR-programvara
Produkttyp PCR-detektionsprogram i realtid
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Frakt skick Rumstemperatur
Kvantitet 1 vardera
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.