Läs mer
AccuSEQ™ PCR-detektionsprogramvara i realtid, version 2.1.2
Produktkod. 18713644 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
18713644 1 vardera
1 options
Produktkod. 18713644 Leverantör ABI Applied Biosystems Leverantörsnummer A47130
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Innehåll och lagring MycoSEQ, sond, resDNASEQ
För användning med (utrustning) 7500 Fast System
Produktlinje AccuSEQ
Programvarutyp Realtids PCR-programvara
Produkttyp PCR-detektionsprogram i realtid
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Frakt skick Rumstemperatur
Kvantitet 1 vardera