Läs mer
Applied Biosystems™ AccuSEQ™ Realtids PCR-detekteringsprogramvara v4.0
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
AccuSEQ Real-Time PCR Detection Software v4.0 är en del av ett integrerat arbetsflöde för testning av föroreningar och föroreningar under biofarmaceutisk tillverkning med hjälp av SEQ-familjen av realtids-PCR-analyser, inklusive MycoSEQ, SteriSEQ, resDNASEQ, och ViralSEQ analyser. Mjukvaran är utformad för att fungera med QuantStudio 5 och QuantStudio 7 Pro realtids-PCR-system med 96-brunnsplattor (0,1 ml, 0,2 ml) och 384-brunnsplattor för antingen snabb eller standardcykling. Denna programvara tillhandahålls via en länk för onlinenedladdning.
Funktioner i AccuSEQ realtidsprogramvara för PCR-detektering inkluderar:
- Exakt kvantifiering av värdcellens föroreningar för resDNASEQ värdcellens rest-DNA-analyser
- Automatiserade närvaro/frånvaro-krav för MycoSEQ Mycoplasma, MycoSEQ samt Mycoplasma, ViralSEQ MMV och ViralSEQ Vesivirus-assays
- Noggrann kvantifiering av Sf-rhabdovirus genomiskt RNA för ViralSEQ kvantitativt Sf-Rhabdovirus-kit
- En enda mjukvaruplattform för alla nuvarande och framtida SEQ realtids-PCR-analyser
- Säkerhets-, revisions- och e-signaturfunktioner för att hjälpa till att möjliggöra efterlevnad av 21 CFR Pt 11
- Integrerat, lättanvänt gränssnitt möjliggör konsekvens mellan flera dataapplikationer och minskar tiden som krävs för att träna ditt team
- Flexibel genomströmning på 10 –500 prover per vecka
- Fullständig spårbarhet med analysspecifik utdata, vilket eliminerar manuella beräkningar
- Omfattande funktioner för datahantering och rapportering
Kvarvarande DNA-kvantifiering
För kvantifiering av värdcellens rest-DNA kan en specialanpassad modul med nästa generations algoritmer användas tillsammans med resDNASEQ residualvärdcells-DNA-kvantifieringsanalysen för noggrann kvantifiering.
Mykoplasmadetektion
För snabb och noggrann Mycoplasma-detektion AccuSEQ erbjuder programvaran en plug-in analysmodul för automatiserade närvaro-/frånvarosamtal vid användning av MycoSEQ Mycoplasma-detekteringssystemet. Automatiserade analysverktyg möjliggör enklicksbearbetning av MycoSEQ analysdata och hjälper till att leverera närvaro- eller frånvarosamtal inom sekunder efter att datainsamlingen är klar.
Snabb sterilitetstestning
För snabb sterilitetstestning AccuSEQ erbjuder programvaran en plug-in analysmodul för automatiska närvaro-/frånvarosamtal vid användning av SteriSEQ Rapid Sterility Testing System. Automatiserade analysverktyg möjliggör enklicksbearbetning av SteriSEQ™ Rapid Sterility Testing Kit (Cat. Nej. A57186) data, som hjälper till att leverera närvaro- eller frånvarosamtal inom några sekunder efter att datainsamlingen är klar.
MMV- och Vesivirus-detektion
AccuSEQ mjukvaran optimeras och valideras för ViralSEQ MMV- och ViralSEQ Vesivirus-analyser. Programvarans visuella resultatsammanfattning ger omedelbar förståelse för förekomst eller frånvaro av virus i dina prover.
Sf-rhabdovirus genomisk RNA-kvantifisering
AccuSEQ Mjukvara möjliggör snabb och enkel analys av ViralSEQ kvantitativa Sf-Rhabdovirus-kitdata utan krångel med flera exportsteg och beroende av tredjepartsprogramvara.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | QuantStudio™ qPCR-system |
| Produktlinje | AccuSEQ |
| Programvarutyp | Realtids PCR-programvara |
| Produkttyp | Realtids PCR-detekteringsprogramvara |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
Endast för forskning.