Läs mer
Applied Biosystems™ AccuSEQ™ Realtids PCR-detekteringsprogramvara v4.0
Produktkod. 31034550 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Programvarutyp:
PCR-programvara i realtid (Seat License)
Realtids PCR-programvara
Realtids PCR-programvara (Uppgraderingslicens)
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Programvarutyp
31034550 PCR-programvara i realtid (Seat License)
31034143 Realtids PCR-programvara
31034426 Realtids PCR-programvara (Uppgraderingslicens)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31034550 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A40005163
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
AccuSEQ Real-Time PCR Detection Software är en del av ett integrerat arbetsflöde för testning av föroreningar och föroreningar under biofarmaceutisk tillverkning med hjälp av SEQ-familjen av realtids-PCR-analyser och hjälper kunder att uppfylla sina lokala regler, inklusive 21 CFR Part 11-efterlevnad.
AccuSEQ Real-Time PCR Detection Software v4.0 är en del av ett integrerat arbetsflöde för testning av föroreningar och föroreningar under biofarmaceutisk tillverkning med hjälp av SEQ-familjen av realtids-PCR-analyser, inklusive MycoSEQ, SteriSEQ, resDNASEQ, och ViralSEQ analyser. Mjukvaran är utformad för att fungera med QuantStudio 5 och QuantStudio 7 Pro realtids-PCR-system med 96-brunnsplattor (0,1 ml, 0,2 ml) och 384-brunnsplattor för antingen snabb eller standardcykling. Denna programvara tillhandahålls via en länk för onlinenedladdning.
Funktioner i AccuSEQ realtidsprogramvara för PCR-detektering inkluderar:
  • Exakt kvantifiering av värdcellens föroreningar för resDNASEQ värdcellens rest-DNA-analyser
  • Automatiserade närvaro/frånvaro-krav för MycoSEQ Mycoplasma, MycoSEQ samt Mycoplasma, ViralSEQ MMV och ViralSEQ Vesivirus-assays
  • Noggrann kvantifiering av Sf-rhabdovirus genomiskt RNA för ViralSEQ kvantitativt Sf-Rhabdovirus-kit
  • En enda mjukvaruplattform för alla nuvarande och framtida SEQ realtids-PCR-analyser
  • Säkerhets-, revisions- och e-signaturfunktioner för att hjälpa till att möjliggöra efterlevnad av 21 CFR Pt 11
  • Integrerat, lättanvänt gränssnitt möjliggör konsekvens mellan flera dataapplikationer och minskar tiden som krävs för att träna ditt team
  • Flexibel genomströmning på 10 –500 prover per vecka
  • Fullständig spårbarhet med analysspecifik utdata, vilket eliminerar manuella beräkningar
  • Omfattande funktioner för datahantering och rapportering
Kvarvarande DNA-kvantifiering
För kvantifiering av värdcellens rest-DNA kan en specialanpassad modul med nästa generations algoritmer användas tillsammans med resDNASEQ residualvärdcells-DNA-kvantifieringsanalysen för noggrann kvantifiering.
Mykoplasmadetektion
För snabb och noggrann Mycoplasma-detektion AccuSEQ erbjuder programvaran en plug-in analysmodul för automatiserade närvaro-/frånvarosamtal vid användning av MycoSEQ Mycoplasma-detekteringssystemet. Automatiserade analysverktyg möjliggör enklicksbearbetning av MycoSEQ analysdata och hjälper till att leverera närvaro- eller frånvarosamtal inom sekunder efter att datainsamlingen är klar.
Snabb sterilitetstestning
För snabb sterilitetstestning AccuSEQ erbjuder programvaran en plug-in analysmodul för automatiska närvaro-/frånvarosamtal vid användning av SteriSEQ Rapid Sterility Testing System. Automatiserade analysverktyg möjliggör enklicksbearbetning av SteriSEQ™ Rapid Sterility Testing Kit (Cat. Nej. A57186) data, som hjälper till att leverera närvaro- eller frånvarosamtal inom några sekunder efter att datainsamlingen är klar.
MMV- och Vesivirus-detektion
AccuSEQ mjukvaran optimeras och valideras för ViralSEQ MMV- och ViralSEQ Vesivirus-analyser. Programvarans visuella resultatsammanfattning ger omedelbar förståelse för förekomst eller frånvaro av virus i dina prover.
Sf-rhabdovirus genomisk RNA-kvantifisering
AccuSEQ Mjukvara möjliggör snabb och enkel analys av ViralSEQ kvantitativa Sf-Rhabdovirus-kitdata utan krångel med flera exportsteg och beroende av tredjepartsprogramvara.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) QuantStudio™ qPCR-system
Produktlinje AccuSEQ
Programvarutyp PCR-programvara i realtid (Seat License)
Produkttyp Realtids PCR-detekteringsprogramvara
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Endast för forskning.