Läs mer
Fisherbrand™ accuSolo Clinical Pack
Produktkod. 15439719 Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (utrustning):
AFS-3/3D
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15439719
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använder jonbytesteknik för att ta bort joniska föroreningar under spårnivån. Fisher Scientific™ AccuSolo Clinical Pack ger den vattenkvalitet som krävs för kliniska tillämpningar.
  • Tar bort joniska föroreningar
  • Matchar vattenkvaliteten som krävs för laboratorieapplikationer
Specifikationer
För användning med (utrustning) AFS-3/3D
Typ Filter, jonbyte