Beskrivning
- Maximal RCF på 17 000 x g (accuSpin 17) eller 21 100 x g (accuSpin 21)
- Maxhastighet på 13 300 varv/min (accuSpin 17) eller 14 800 varv/min (accuSpin 21)
- Standardrotorn rymmer 24 x 1,5/2,0 ml rör, maximal kapacitet med tillvalsrotor är 10 x 5 ml
- Totalt 7 lätta, konstruerade polymerrotorer att välja mellan för att hitta den perfekta passformen för din applikation
- Intuitiva kontroller och lättläst display
- Snabb acceleration och inbromsning säkerställer effektiv prestanda
- ClickSeal™ Biocontainmentlock erbjuder skydd mot prover med en hand
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 24 x 2 mL |
| Max. Hastighet | 14,800 rpm |
| Max. RCF | 21,100 x g |
| Bullernivå | <56 dBA (Rotor 24 x 2 ml, 14 800 rpm) |
| Certifikat och efterlevnad | CE-markerat, IVD-kompatibelt |
| Ventilerad | Ja |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 35.2 x 24.3 x 22.5 cm |
| Modell | IVD-MD |
| Rotor ingår | Ja |
| Kylt | Nej |
| Visa mer |