Läs mer
Fisherbrand AccuSpin mikrocentrifug, med rotor
Produktkod. 31925073 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Max. RCF:
17,000 x g
21,100 x g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Max. RCF
31925073 17,000 x g
31925068 21,100 x g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31925073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23645.32 SEK
    16068.51 SEK / Paket med 1
    Save 7576.81 SEK
    32% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att passa sömlöst in i ditt arbetsflöde samtidigt som den levererar tillförlitlighet, säkerhet och användarvänlighet.
  • Maximum RCF of 17,000 x g (accuSpin 17) or 21,100 x g (accuSpin 21)
  • Maximum Speed of 13,300 rpm (accuSpin 17) or 14,800 rpm (accuSpin 21)
  • Standard rotor accommodates 24 x 1.5/2.0 mL tubes, maximum capacity with optional rotor is 10 x 5 mL
  • Total of 7 lightweight engineered polymer rotors to choose from to find the ideal fit for your application
  • Intuitive controls and easy-to-read display
  • Rapid acceleration and deceleration ensures efficient performance
  • ClickSeal™ biocontainment lids offer one-handed sample protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 24 x 2 mL
Max. Hastighet 13,300 rpm
Max. RCF 17,000 x g
Bullernivå <54 dBA (Rotor 24 x 2 mL, 13,300 rpm)
Certifikat och efterlevnad CE Marked, IVD Compliant
Ventilerad Yes
Mått (L x B x H) Exteriör 35.2 x 24.3 x 22.5 cm
Modell IVD-MD
Rotor ingår Yes
Kylt No
Grön teknik No
Nettovikt 12 Kg
Spänning 230 V
Rotor 24 x 1.5/2.0 mL
Produkttyp Benchtop Microcentrifuge
Visningstyp Keypad