Läs mer
Corning™ Accutase™ Cellavlossningslösning, flytande
BIOPHARMA
Produktkod. 15323609
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15323609 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 15323609 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 25058CI
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Effektivt, med mjuk avskiljning av vidhäftande celler inom några minuter
Accutase är användbar för rutinmässig avskiljning av celler från standard vävnadskulturplast och vidhäftningsbelagd plast, inklusive vårt urval av avancerade ytbelagda plastvaror. Accutase är användbar för cellavlossning och för att framställa encelliga suspensioner från klumpade cellpopulationer för subkultivering av celler, analytiska studier och för noggrann cellräkning.
Accutase är formulerad i en koncentration som är redo att användas, när den tinats upp. (Obs: Tina Accutase aldrig vid 37 °C.) En tinad flaska Accutase kan tas ut ur kylskåpet och omedelbart appliceras på cellerna. Den bör inte förvärmas till 37 °C. Accutase innehåller proteolytisk aktivitet som varsamt bryter ner celladhesionsmolekyler och möjliggör cellavlossning från botten av flaskan.
Accutase Cellavlossningslösningen är:
  • Effektivt, med mjuk avskiljning av vidhäftande celler inom några minuter
  • Ett alternativ till trypsin
  • Kan eliminera neutraliserings- eller tvättsteg
  • Accutase innehåller inte produkter från däggdjur eller bakterier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C.
Form Vätska
Sterilitet Sterila
Formulering 1 X Accutase enzymer framställda i Dulbeccos PBS (0,2 g/L KCl, 0,2 g/L KH2PO5, 8 g/L NaCl och 1,15 g/ LNa2HPO4 ) innehållande 0,5 mm EDTA ·4Na och 3 mg/L fenolrött.
Kvantitet 100 ml