Läs mer
Invitrogen™ Accutase - Enzymcellsavskiljande medium
Produktkod. 12780000
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12780000 100 ml Varje
1 options
Produktkod. 12780000 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 00455556
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    712.00 SEK
    590.65 SEK / 100ml
    Save 121.35 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Invitrogen™ Accutase Enzyme Cell Detachment Medium presterar exceptionellt bra i att lossa celler för analys av cellytmarkörer och virustillväxtanalys.
  • Accutase presterar exceptionellt bra i att lossa celler för analys av cellytmarkörer, virustillväxtanalys, viloanalyser genom serumsvält, transformationsanalyser genom onkogentransfektion, neural crest cell migrationsanalyser, cellproliferation, cellhaptotaxsis, tumörcellmigrationsanalyser, rutincellpassage, produktionsuppskalning (biorea) och flödescytometri.
  • Accutase har visat sig vara effektiv på: fibroblaster, keratinocyter, vaskulära endotelceller, hepatocyter, vaskulära glatta muskelceller, hepatocytprogenitorer, primära kycklingembryo-neuronceller, benmärgsstamceller, adherenta CHO och BHK-celler, makrofager, 293-celler, L929-celler, odödliggjorda testikelceller från mus, 3T3, Vero, COS, HeLa, NT2, MG63, M24 och A375 metastaserande melanom, gliom U251 och D54, HT1080-fibroktceller, S-celler, S-celler och SSF-celler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Däggdjursceller
Form Vätska
Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
Med tillsatser Fenolrött
Kvantitet 100 ml