Läs mer
Ansell AccuTech™ 91-250 Series Natural Rubber Latex Gloves
Produktkod. p-8004763 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6.5
7.5
8
8.5
9
Förpackningsstorlek:
200 par
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 11781593
Brand: Ansell 91250065
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Provide optimal solutions for controlled environments. Low allergenic content minimizes the risk of latex associated allergies for the wearer.
  • Manufactured using a specific formulation of latex to offer users an increased level of flexibility and elasticity
  • Inner silicone coating facilitates easy donning and double-gloving
  • Thicker cuffs fit nicely over garments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 13485, CE Mark & ISO 11137
Renrumsklass Class 100 (ISO 5)
Färg Natural
Disponibel Single-use
Latexfri No
Material Latex
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.18 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Cleanroom Gloves
Storlek 6.5
Sterilitet Sterile
För användning med (applikation) Biotechnologies, analytics testing, blistering operations, pharmaceuticals
Handske manschettstil Straight
Inspekterad för medicinsk användning Yes
Kvantitet 200 Pairs
Serie 91-250
Draghållfasthet 26 MPa (20 MPa after aging)
Längd (metrisk) 28.5 cm
Bredd (metrisk) 85 mm