Läs mer
Abnova™ ACD Recombinant Protein
Produktkod. 16183863
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Produktkod. 16183863
Brand: Abnova™ H00065057P01.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifikationer
Tillträdesnummer AAH16904
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 65057
Molekylvikt (g/mol) 85.58
Namn ACD (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-intervall 8
Beredningsmetod In vitro wheat germ expression system
Reningsmetod Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 μg
Källa Wheat Germ (in vitro)
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias PIP1/PTOP/TINT1/TPP1
Vanligt namn ACD
Gensymbol ACD
Korsreaktivitet Human
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution