missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ACE-2 Antibody (ACE2/8748R), DyLight 680, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-20812FR
6022.25 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
ACE-2 Monoclonal antibody specifically detects ACE-2 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| ACE-2 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| ACEHangiotensin I converting enzyme 2, ACE-related carboxypeptidase, angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 2, angiotensin-converting enzyme 2, Angiotensin-converting enzyme homolog, DKFZp434A014, EC 3.4.17, EC 3.4.17.23, Metalloprotease MPROT15 | |
| Recombinant fragment (around aa705-805) of human ACE-2 (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Immunology, Virology Bacteria and Parasites | |
| 59272 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| ACE2/8748R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering