missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ACE/CD143 Antibody (ACE/3765), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08497JF646
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
ACE/CD143 Monoclonal antibody specifically detects ACE/CD143 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| ACE/CD143 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| ACE1angiotensin converting enzyme, somatic isoform, angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 1, carboxycathepsin, CD143, CD143 antigen, DCP, DCP1angiotensin-converting enzyme, dipeptidyl carboxypeptidase 1, Dipeptidyl carboxypeptidase I, EC 3.2.1.-, EC 3.4.15.1, Kininase II, MGC26566, MVCD3, peptidase P, testicular ECA | |
| Recombinant fragment (around aa 652-788) of human ACE/CD143 protein (Uniprot: P12821) | |
| 100 μg | |
| Cancer, Cardiovascular Biology, CD Markers, Cell Biology, Endocrinology, Immunology, Signal Transduction, Stem Cells | |
| 1636 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| ACE/3765 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering