Läs mer
ACE2 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
1658.06 SEK - 4885.16 SEK
Specifikationer
| Antigen | ACE2 |
|---|---|
| Klona | 4H12 |
| Koncentration | 500 μg/mL |
| Användningsområden | Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
| Klassificering | Recombinant Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30234156
|
Proteintech
80063-1-RR-100UL |
100 μL |
4885.16 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30235375
|
Proteintech
80063-1-RR-20UL |
20 μL |
1658.06 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
The ACE2 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human ACE2. This antibody recognizes human antigen. The ACE2 antibody has been validated for the following applications: IHC, IF-P, ELISA analysis.Specifikationer
| ACE2 | |
| 500 μg/mL | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 59272 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 4H12 | |
| Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| ACEH; DKFZp434A014 | |
| IgG | |
| Protein A purification | |
| Recombinant Antibody |