Läs mer
Acebilustat, MedChemExpress
Produktkod. 16477428
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16477428 10 mg
16469907 5 mg
16433586 25 mg
16433457 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16477428 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17625
MedChemExpress Acebilustat (CTX-4430) is a leukotriene A4 hydrolase inhibitor, used for an oral antiinflammatory drug.
Acebilustat (CTX-4430) is a leukotriene A4 hydrolase inhibitor, used for an oral antiinflammatory drug.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acebilustat
CAS 943764-99-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H27N3O4
Kvantitet 10 mg
Synonym CTX-4430
Löslighetsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (34.62 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=CC=C(CN2[C@](C3)([H])CN(CC4=CC=C(OC5=CC=C(C6=NC=CO6)C=C5)C=C4)[C@]3([H])C2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 481.54
Formel vikt 481.54
Procent renhet 99.67%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation