missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Acebutolol Dimer Impurity, TRC

Produktkod. 30322529
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30322529 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30322529 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA123890100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acebutolol Biamine
CAS 1330165-98-4
Molekylformel C33 H47 N3 O8
Kvantitet 100 mg
Synonym N,N'-[[(1-Methylethyl)imino]-bis[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)oxy(3-acetyl-1,4-phenylene)]]dibutanamide, Acebutolol Hydrochloride Imp. G (EP), Acebutolol Biamine, N-[3-Acetyl-4-[3-[[3-[2-acetyl-4-(butanoylamino)phenoxy]-2-hydroxypropyl]-propan-2-ylamino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]butanamide
InChI formel InChI=1S/C33H47N3O8/c1-7-9-32(41)34-24-11-13-30(28(15-24)22(5)37)43-19-26(39)17-36(21(3)4)18-27(40)20-44-31-14-12-25(16-29(31)23(6)38)35-33(42)10-8-2/h11-16,21,26-27,39-40H,7-10,17-20H2,1-6H3,(H,34,41)(H,35,42)
LEDER CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CN(CC(O)COc2ccc(NC(=O)CCC)cc2C(=O)C)C(C)C)c(c1)C(=O)C
IUPAC-namn N-[3-acetyl-4-[3-[[3-[2-acetyl-4-(butanoylamino)phenoxy]-2-hydroxypropyl]-propan-2-ylamino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]butanamide
Molekylvikt (g/mol) 613.74
Formel vikt 613.3363
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.