Läs mer
Acebutolol EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivning
Acebutolol EP Impurity A
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-oxiran-2-ylmethoxy]phenyl]butanamide |
| CAS | 28197-66-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-oxiran-2-ylmethoxy]phenyl]butanamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H19 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Acebutolol Hydrochloride Imp. A (EP), Acebutolol Imp. A (EP), N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-oxiran-2-ylmethoxy]phenyl]butanamide, Acebutolol Hydrochloride Impurity A, Acebutolol Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19NO4/c1-3-4-15(18)16-11-5-6-14(13(7-11)10(2)17)20-9-12-8-19-12/h5-7,12H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,18) |
| LEDER | CCCC(=O)Nc1ccc(OCC2CO2)c(c1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | N-[3-acetyl-4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]butanamide |
| Visa mer |