Läs mer
Acebutolol EP förorening C (acebutololrelaterad USP förening A), Mikromol™
Beskrivning
Acebutolol EP Förorening C (acebutololrelaterad USP förening A)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide |
| CAS | 40188-45-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H15 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Acebutolol Hydrochloride Imp. C (EP), Acebutolol Imp. C (EP), Acebutolol USP Related Compound A, Acebutolol USP RC A, N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide, Acebutolol Related Compound A, Acebutolol Hydrochloride Impurity C, Acebutolol Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO3/c1-3-4-12(16)13-9-5-6-11(15)10(7-9)8(2)14/h5-7,15H,3-4H2,1-2H3,(H,13,16) |
| LEDER | CCCC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | N-(3-acetyl-4-hydroxyfenyl)butanamid |
| Visa mer |