Läs mer
Acebutolol EP förorening C (acebutololrelaterad USP förening A), Mikromol™
Produktkod. 30050709
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050709 100 mg
30050512 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050709 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0435.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Acebutolol EP Förorening C (acebutololrelaterad USP förening A)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide
CAS 40188-45-2
Analyt- eller komponentnamn N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H15 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Acebutolol Hydrochloride Imp. C (EP), Acebutolol Imp. C (EP), Acebutolol USP Related Compound A, Acebutolol USP RC A, N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide, Acebutolol Related Compound A, Acebutolol Hydrochloride Impurity C, Acebutolol Impurity C
InChI formel InChI=1S/C12H15NO3/c1-3-4-12(16)13-9-5-6-11(15)10(7-9)8(2)14/h5-7,15H,3-4H2,1-2H3,(H,13,16)
LEDER CCCC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C
IUPAC-namn N-(3-acetyl-4-hydroxyfenyl)butanamid
Molekylvikt (g/mol) 221.25
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 221,1052 g/mol