Läs mer
Acebutololhydroklorid 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas), LoGiCal
Produktkod. 30458222
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30458222 1 ml
1 options
Produktkod. 30458222 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0435.0001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Acebutololhydroklorid 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acebutolol Hydrochloride
CAS 34381-68-5
Analyt- eller komponentnamn Acebutolol Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H28 N2 O4 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Acebutolol Hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C18H28N2O4.ClH/c1-5-6-18(23)20-14-7-8-17(16(9-14)13(4)21)24-11-15(22)10-19-12(2)3;/h7-9,12,15,19,22 H,5-6,10-11H2,1-4H3,(H,20,23);1 H
LEDER Cl.CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)c(c1)C(=O)C
IUPAC-namn N-[3-acetyl-4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]fenyl]butanamid; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 372.89
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 372,1816 g/mol