Läs mer
Acebutololhydroklorid, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Acebutolol Hydrochloride |
| CAS | 34381-68-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acebutolol Hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C18 H28 N2 O4 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Acebutolol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28N2O4.ClH/c1-5-6-18(23)20-14-7-8-17(16(9-14)13(4)21)24-11-15(22)10-19-12(2)3;/h7-9,12,15,19,22H,5-6,10-11H2,1-4H3,(H,20,23);1H |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | Cl.CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)c(c1)C(=O)C |
| Show More |