Läs mer
Acebutolol hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16437336
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
100mg
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16437336 100 mg 100mg
16437368 10 g 10g
16429847 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16437336 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17497A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress Acebutolol hydrochloride is an orally active β1 adrenergic receptor (β1AR) antagonist. Acebutolol hydrochloride is used in the treatment of hypertension, angina pectoris and cardiac arrhythmias.
Acebutolol hydrochloride is an orally active β1 adrenergic receptor (β1AR) antagonist. Acebutolol hydrochloride is used in the treatment of hypertension, angina pectoris and cardiac arrhythmias.
Specifications
Kemiskt namn eller material Acebutolol hydrochloride
CAS 34381-68-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H29ClN2O4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (268.18 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (134.09 mM)
LEDER CCCC(NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C(C(C)=O)=C1)=O.Cl
Molekylvikt (g/mol) 372.89
Formel vikt 372.89
Procent renhet 98.83%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation