Läs mer
Acebutololhydroklorid
Beskrivning
Kardioselektiv beta-adrenerg blockerare
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acebutolol hydrochloride |
| Smältpunkt | 141 °C till 143 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 10 g |
| Merck Index | 14,19 |
| Formel vikt | 372.89 |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning